Orders LinkContactUsLinkComponent
Fuchsin basic
Fuchsin basic
Irritante
Ambiente
Salute
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Fuchsin basic
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Sinonimi:  CI 42510, Fuchsin basic, Magenta O, Basic-fuchsin, Rosaniline hydrochloride, 4-((4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Fuchsine base monohydrochloride, Basic fuchsin hydrochloride, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Diamondfuchsin, Basic fuchsin, Basic Red 9, Pararosaniline
  • Numero CAS:632-99-5
  • Formula:C₂₀H₁₉N₃·ClH
  • Numero MDL:MFCD00012569
  • Molecular Weight:337,8459 g/mol
  • UN:3077
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 34.70
    SFr. 34.70
    1 * 1 g
       SFr. 34.70
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 104.00
    SFr. 104.00
    1 * 25 g
       SFr. 104.00
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 69.30
    SFr. 69.30
    1 * 5 g
       SFr. 69.30