Orders LinkContactUsLinkComponent
Methoxyfenozide ≥98%
Methoxyfenozide ≥98%
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Methoxyfenozide ≥98%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
Methoxyfenozide ≥98%
4 varianti
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Sinonimi:  Methoxyphenozide
  • Numero CAS:161050-58-4
  • Formula:C₂₂H₂₈N₂O₃
  • Molecular Weight:368,47 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 88.40 SFr.
    88.40 SFr.
    1 * 100 mg
       88.40 SFr.
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 213.00 SFr.
    213.00 SFr.
    1 * 500 mg
       213.00 SFr.
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 302.00 SFr.
    302.00 SFr.
    1 * 1 g
       302.00 SFr.
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 688.00 SFr.
    688.00 SFr.
    1 * 5 g
       688.00 SFr.
    Specifiche:
    New Product