Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Bendamustine hydrochloride ≥95% | Avantor

Bendamustine hydrochloride ≥95%

New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Bendamustine hydrochloride ≥95%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
Bendamustine hydrochloride ≥95%

5 varianti

Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications.

Sinonimi:  Bendamustine HCl, 5-[Bis(2-chloroethyl)amino]-1-methylbenzimidazole-2-butyric acid hydrochloride, SDX-15 HCl, Cytostasane HCl, EP 311, 4-(5-(Bis(2-chloroethyl)amino)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)butanoic acid hydrochloride
  • Numero CAS:3543-75-7
  • Formula:C₁₆H₂₁Cl₂N₃O₂·HCl
  • Molecular Weight:394,72 g/mol
Product Family Options

Informazioni sul prodotto

  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - SFr. 193.00
    SFr. 193.00
    1 * 100 mg
       SFr. 193.00

    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - SFr. 108.00
    SFr. 108.00
    1 * 50 mg
       SFr. 108.00

    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 752.00
    SFr. 752.00
    1 * 1 g
       SFr. 752.00

    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - SFr. 551.00
    SFr. 551.00
    1 * 500 mg
       SFr. 551.00

    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 200 mg
    1 * 200 mg - SFr. 330.00
    SFr. 330.00
    1 * 200 mg
       SFr. 330.00

    Specifiche:
    New Product
    New Product
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..