Orders LinkContactUsLinkComponent
Allantoin ≥95%
Allantoin ≥95%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP19230-1ML
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Allantoin ≥95%
Codice catalogo APOSBUP19230-1ML
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  97-59-6
Allantoin ≥95%
Bottle
Numero CAS:  97-59-6
Price
SFr. 45.10
Log in per disponibilità
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Sinonimi:  1-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)urea
  • Numero CAS:97-59-6
  • Formula:C₄H₆N₄O₃
  • Molecular Weight:158,12 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle