Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
D-Cycloserine ≥98%

D-Cycloserine ≥98%

New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
D-Cycloserine ≥98%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
D-Cycloserine ≥98%

2 varianti

Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications.

Sinonimi:  D-(+)-Cycloserine, Cycloserine, D(+)-Cycloserine, (R)-4-Aminoisoxazolidin-3-one, D-4-Aminoisoxazolidin-3-one, (R)-(+)-Cycloserine
  • Numero CAS:68-41-7
  • Formula:C₃H₆N₂O₂
  • Molecular Weight:102,09 g/mol
Product Family Options

Informazioni sul prodotto

  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - SFr. 65.90
    SFr. 65.90
    1 * 100 mg
       SFr. 65.90

    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - SFr. 84.90
    SFr. 84.90
    1 * 500 mg
       SFr. 84.90

    Specifiche:
    New Product
    New Product