Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Genistein ≥98%

Genistein ≥98%

New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Genistein ≥98%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
Genistein ≥98%

5 varianti

Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications.

Sinonimi:  5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4',6'-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
  • Numero CAS:446-72-0
  • Formula:C₁₅H₁₀O₅
  • Molecular Weight:270,24 g/mol
Product Family Options

Informazioni sul prodotto

  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - SFr. 148.00
    SFr. 148.00
    1 * 500 mg
       SFr. 148.00

    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 g
    1 * 10 g - SFr. 691.00
    SFr. 691.00
    1 * 10 g
       SFr. 691.00

    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - SFr. 58.90
    SFr. 58.90
    1 * 50 mg
       SFr. 58.90

    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - SFr. 83.20
    SFr. 83.20
    1 * 100 mg
       SFr. 83.20

    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 473.00
    SFr. 473.00
    1 * 5 g
       SFr. 473.00

    Specifiche:
    New Product
    New Product