Orders LinkContactUsLinkComponent
Linalool ≥98%
Linalool ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP19001-1G
Irritante
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Linalool ≥98%
Codice catalogo APOSBUP19001-1G
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  78-70-6
Linalool ≥98%
Bottle
Numero CAS:  78-70-6
Price
SFr. 45.10
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications
Sinonimi:  (±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, 3,7-Dimethylocta-1,6-dien-3-ol
  • Numero CAS:78-70-6
  • Formula:C₁₀H₁₈O
  • Molecular Weight:154,25 g/mol
  • EINECS:201-134-4
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..