Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Amlodipine ≥98%

Amlodipine ≥98%

New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Amlodipine ≥98%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
Amlodipine ≥98%

2 varianti

Product Details & Documents

Usage: Biochemical/life science applications

Sinonimi:  3-Ethyl 5-methyl 2-((2-aminoethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
  • Numero CAS:88150-42-9
  • Formula:C₂₀H₂₅ClN₂O₅
  • Molecular Weight:408,88 g/mol
Product Family Options

Informazioni sul prodotto

  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - SFr. 69.30
    SFr. 69.30
    1 * 500 mg
       SFr. 69.30

    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 111.00
    SFr. 111.00
    1 * 1 g
       SFr. 111.00

    Specifiche:
    New Product
    New Product