Orders LinkContactUsLinkComponent
AC-55541 ≥98%
AC-55541 ≥98%
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
AC-55541 ≥98%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/life science applications.
Sinonimi:  (E)-N-(2-(2-(1-(3-Bromophenyl)ethylidene)hydrazineyl)-2-oxo-1-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)ethyl)benzamide
  • Numero CAS:916170-19-9
  • Formula:C₂₅H₂₀BrN₅O₃
  • Molecular Weight:518,36 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - SFr. 233.00
    SFr. 233.00
    1 * 25 mg
       SFr. 233.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - SFr. 345.00
    SFr. 345.00
    1 * 50 mg
       SFr. 345.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - SFr. 511.00
    SFr. 511.00
    1 * 100 mg
       SFr. 511.00
    Specifiche:
    New Product