Orders LinkContactUsLinkComponent
Fumaric acid 99%
Fumaric acid 99%
Irritante
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Fumaric acid 99%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
Fumaric acid 99%
4 varianti
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
Sinonimi:  trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
  • Numero CAS:110-17-8
  • Formula:C₄H₄O₄
  • Numero MDL:MFCD00002700
  • Molecular Weight:116,07 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 26.00
    SFr. 26.00
    1 * 100 g
       SFr. 26.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 69.30
    SFr. 69.30
    1 * 500 g
       SFr. 69.30
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - SFr. 312.00
    SFr. 312.00
    1 * 2,5 kg
       SFr. 312.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - SFr. 3’040.00
    SFr. 3’040.00
    1 * 25 kg
       SFr. 3’040.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product