Orders LinkContactUsLinkComponent
Fumaric acid ≥98% | Avantor
Fumaric acid ≥98%
Bottle
Codice catalogo APOSBUP19122-1ML
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
Fumaric acid ≥98%
Codice catalogo APOSBUP19122-1ML
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Numero CAS:  110-17-8
Fumaric acid ≥98%
Bottle
Numero CAS:  110-17-8
Price
SFr. 55.50
Log in per disponibilità
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Sinonimi:  trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
  • Numero CAS:110-17-8
  • Formula:C₄H₄O₄
  • Molecular Weight:116,07 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle