Orders LinkContactUsLinkComponent
5-hydroxytryptophan ≥98%
5-hydroxytryptophan ≥98%
New Product
Nome del fornitore:   Apollo Scientific
5-hydroxytryptophan ≥98%
Nome del fornitore:  Apollo Scientific
New Product
Certificates
5-hydroxytryptophan ≥98%
2 varianti
Product Details & Documents
Usage: Biochemical/ life science applications.
Sinonimi:  DL-5-Hydroxytryptophan, 2-Amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
  • Numero CAS:56-69-9
  • Formula:C₁₁H₁₂N₂O₃
  • Molecular Weight:220,22 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Disponibilità
    Price
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 20 mg
    1 * 20 mg - 76.20 SFr.
    76.20 SFr.
    1 * 20 mg
       76.20 SFr.
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 551.00 SFr.
    551.00 SFr.
    1 * 1 g
       551.00 SFr.
    Specifiche:
    New Product