Synergi HPLC Columns, Max-RP
New Product
Fournisseur: PHENOMENEX
À propos de cet article
38 variantes
Product Details & Documents
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
- Catalog No:
- PHEC00B-4337-E0
- PHEC00B-4337-B0
- PHEC00B-4372-B0
- PHEC00B-4372-E0
- PHEC00B-4372-Y0
- PHEC00B-4337-A0
- PHEC00B-4337-AF
- PHEC00C-4337-B0
- PHEC00C-4337-E0
- PHEC00C-4337-Y0
- PHEC00F-4337-B0
- PHEC00F-4337-E0
- PHEC00F-4337-Y0
- PHEC00F-4337-AF
- PHEC00G-4337-E0
- PHEC00G-4337-N0
- PHEC00G-4337-Y0
- PHEC00G-4350-E0
- PHEC00G-4350-N0
- PHEC00A-4337-E0
- PHEC00D-4337-B0
- PHEC00D-4337-E0
- PHEC00D-4372-B0
- PHEC00D-4372-Y0
- PHEC00M-4372-D0
- PHEC00A-4337-B0
- PHEC00B-4337-Y0
- PHEC00A-4372-B0
- PHEC00B-4350-V0-AX
- PHEC00F-4337-P0-AX
- PHEC00F-4337-U0-AX
- PHEC00G-4337-P0-AX
- PHEC00G-4337-U0-AX
- PHEC00G-4350-P0-AX
- PHEC00G-4350-V0-AX
- PHEC00M-4337-B0-CE
- PHEC00M-4372-B0-CE
- PHEC00M-4372-D0-CE
- Carico di carbonio:
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- 17%
- Con endcapping:
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Range di pH:
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- 1,5 - 9,0
- Area superficiale:
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 400 m²/g
- 400 m²/g
- 400 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 400 m²/g
- 400 m²/g
- 400 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 400 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 475 m²/g
- 400 m²/g
- 400 m²/g
Spécifications
Product Family Options
Columns
Informations sur le produit
- Formato della colonnaFaseColonnaDimensioni poriDimensioni particelleØ int.LunghezzaDisponibilitéPrix
- AnaliticaMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm4,60 mm50 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 854.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4337-E0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - MicroborMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm2,00 mm50 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 854.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4337-B0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - MicroborMax-RPAcciaio inossidabile100 Å2,5 µm2,00 mm50 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 903.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4372-B0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale400 m²/gNew Product - AnaliticaMax-RPAcciaio inossidabile100 Å2,5 µm4,60 mm50 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 903.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4372-E0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale400 m²/gNew Product - AnaliticaMax-RPAcciaio inossidabile100 Å2,5 µm3,00 mm50 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 903.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4372-Y0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale400 m²/gNew Product - MicroborMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm1,00 mm50 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 854.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4337-A0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - CapillareMax-RPStainless steel, glass coated80 Å4 µm0,50 mm50 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 1’217.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4337-AFCarico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - MicroborMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm2,00 mm75 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 917.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00C-4337-B0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - AnaliticaMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm4,60 mm75 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 917.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00C-4337-E0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - AnaliticaMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm3,00 mm75 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 917.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00C-4337-Y0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - MicroborMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm2,00 mm150 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 1’020.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4337-B0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - AnaliticaMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm4,60 mm150 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 1’020.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4337-E0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - AnaliticaMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm3,00 mm150 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 1’020.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4337-Y0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - CapillareMax-RPStainless steel, glass coated80 Å4 µm0,50 mm150 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 1’217.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4337-AFCarico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - AnaliticaMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm4,60 mm250 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 1’060.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4337-E0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - Semi-preparativaMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm10,00 mm250 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 3’192.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4337-N0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - AnaliticaMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm3,00 mm250 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 1’060.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4337-Y0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - AnaliticaMax-RPAcciaio inossidabile80 Å10 µm4,60 mm250 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 912.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4350-E0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - Semi-preparativaMax-RPAcciaio inossidabile80 Å10 µm10,00 mm250 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 2’530.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4350-N0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - AnaliticaMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm4,60 mm30 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 834.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00A-4337-E0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - MicroborMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm2,00 mm100 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 930.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00D-4337-B0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - AnaliticaMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm4,60 mm100 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 930.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00D-4337-E0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - MicroborMax-RPAcciaio inossidabile100 Å2,5 µm2,00 mm100 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 980.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00D-4372-B0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale400 m²/gNew Product - AnaliticaMax-RPAcciaio inossidabile100 Å2,5 µm3,00 mm100 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 980.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00D-4372-Y0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale400 m²/gNew Product - AnaliticaMax-RPAcciaio inossidabile100 Å2,5 µm4,00 mm20 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 650.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00M-4372-D0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale400 m²/gNew Product - MicroborMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm2,00 mm30 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 834.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00A-4337-B0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - AnaliticaMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm3,00 mm50 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 854.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4337-Y0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - MicroborMax-RPAcciaio inossidabile100 Å2,5 µm2,00 mm30 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 854.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00A-4372-B0Carico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale400 m²/gNew Product
AXIA™ packed columns
Informations sur le produit
- Formato della colonnaFaseColonnaDimensioni poriDimensioni particelleØ int.LunghezzaDisponibilitéPrix
- Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4350-V0-AXCarico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - PreparativeMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm21,20 mm150 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 4’300.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4337-P0-AXCarico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - PreparativeMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm30,00 mm150 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 9’918.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4337-U0-AXCarico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - PreparativeMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm21,20 mm250 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 5’343.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4337-P0-AXCarico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - PreparativeMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm30,00 mm250 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 13’961.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4337-U0-AXCarico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - PreparativeMax-RPAcciaio inossidabile80 Å10 µm21,20 mm250 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 5’218.89Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4350-P0-AXCarico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - PreparativeMax-RPAcciaio inossidabile80 Å10 µm50,00 mm250 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSpécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00G-4350-V0-AXCarico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product
MercuryMS™ columns
Informations sur le produit
- Formato della colonnaFaseColonnaDimensioni poriDimensioni particelleØ int.LunghezzaDisponibilitéPrix
- MicroborMax-RPAcciaio inossidabile80 Å4 µm2,00 mm20 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 547.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00M-4337-B0-CECarico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale475 m²/gNew Product - MicroborMax-RPAcciaio inossidabile100 Å2,5 µm2,00 mm20 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 547.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00M-4372-B0-CECarico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale400 m²/gNew Product - AnaliticaMax-RPAcciaio inossidabile100 Å2,5 µm4,00 mm20 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 STSFr. 547.00Spécifications :New Product
Plus
Specifications
Cat. No.PHEC00M-4372-D0-CECarico di carbonio17%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 9,0Area superficiale400 m²/gNew Product
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.