Orders LinkContactUsLinkComponent
Synergi HPLC Columns, Max-RP
Synergi HPLC Columns, Max-RP
New Product
Fournisseur:   PHENOMENEX
Synergi HPLC Columns, Max-RP
Fournisseur:  PHENOMENEX
New Product
Certificats
Synergi HPLC Columns, Max-RP
38 variantes
Product Details & Documents
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
  • Catalog No:
  • PHEC00B-4337-E0
  • PHEC00B-4337-B0
  • PHEC00B-4372-B0
  • PHEC00B-4372-E0
  • PHEC00B-4372-Y0
  • PHEC00B-4337-A0
  • PHEC00B-4337-AF
  • PHEC00C-4337-B0
  • PHEC00C-4337-E0
  • PHEC00C-4337-Y0
  • PHEC00F-4337-B0
  • PHEC00F-4337-E0
  • PHEC00F-4337-Y0
  • PHEC00F-4337-AF
  • PHEC00G-4337-E0
  • PHEC00G-4337-N0
  • PHEC00G-4337-Y0
  • PHEC00G-4350-E0
  • PHEC00G-4350-N0
  • PHEC00A-4337-E0
  • PHEC00D-4337-B0
  • PHEC00D-4337-E0
  • PHEC00D-4372-B0
  • PHEC00D-4372-Y0
  • PHEC00M-4372-D0
  • PHEC00A-4337-B0
  • PHEC00B-4337-Y0
  • PHEC00A-4372-B0
  • PHEC00B-4350-V0-AX
  • PHEC00F-4337-P0-AX
  • PHEC00F-4337-U0-AX
  • PHEC00G-4337-P0-AX
  • PHEC00G-4337-U0-AX
  • PHEC00G-4350-P0-AX
  • PHEC00G-4350-V0-AX
  • PHEC00M-4337-B0-CE
  • PHEC00M-4372-B0-CE
  • PHEC00M-4372-D0-CE
  • Carico di carbonio:
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • 17%
  • Con endcapping:
  • Range di pH:
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • Area superficiale:
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 400 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 475 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
Spécifications
Product Family Options
Columns
Informations sur le produit
  • Formato della colonna
    Fase
    Colonna
    Dimensioni pori
    Dimensioni particelle
    Ø int.
    Lunghezza
    Disponibilité
    Prix
  • Analitica
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 854.00
    SFr. 854.00
    1 * 1 ST
       SFr. 854.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4337-E0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Microbor
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    2,00 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 854.00
    SFr. 854.00
    1 * 1 ST
       SFr. 854.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4337-B0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Microbor
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    100 Å
    2,5 µm
    2,00 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 903.00
    SFr. 903.00
    1 * 1 ST
       SFr. 903.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4372-B0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    400 m²/g
    New Product
  • Analitica
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    100 Å
    2,5 µm
    4,60 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 903.00
    SFr. 903.00
    1 * 1 ST
       SFr. 903.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4372-E0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    400 m²/g
    New Product
  • Analitica
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    100 Å
    2,5 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 903.00
    SFr. 903.00
    1 * 1 ST
       SFr. 903.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4372-Y0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    400 m²/g
    New Product
  • Microbor
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    1,00 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 854.00
    SFr. 854.00
    1 * 1 ST
       SFr. 854.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4337-A0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Capillare
    Max-RP
    Stainless steel, glass coated
    80 Å
    4 µm
    0,50 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’217.00
    SFr. 1’217.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’217.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4337-AF
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Microbor
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    2,00 mm
    75 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 917.00
    SFr. 917.00
    1 * 1 ST
       SFr. 917.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00C-4337-B0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Analitica
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    4,60 mm
    75 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 917.00
    SFr. 917.00
    1 * 1 ST
       SFr. 917.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00C-4337-E0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Analitica
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    3,00 mm
    75 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 917.00
    SFr. 917.00
    1 * 1 ST
       SFr. 917.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00C-4337-Y0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Microbor
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    2,00 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’020.00
    SFr. 1’020.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’020.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4337-B0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Analitica
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    4,60 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’020.00
    SFr. 1’020.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’020.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4337-E0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Analitica
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    3,00 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’020.00
    SFr. 1’020.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’020.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4337-Y0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Capillare
    Max-RP
    Stainless steel, glass coated
    80 Å
    4 µm
    0,50 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’217.00
    SFr. 1’217.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’217.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4337-AF
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Analitica
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’060.00
    SFr. 1’060.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’060.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4337-E0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Semi-preparativa
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    10,00 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3’192.00
    SFr. 3’192.00
    1 * 1 ST
       SFr. 3’192.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4337-N0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Analitica
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    3,00 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’060.00
    SFr. 1’060.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’060.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4337-Y0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Analitica
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    10 µm
    4,60 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 912.00
    SFr. 912.00
    1 * 1 ST
       SFr. 912.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4350-E0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Semi-preparativa
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    10 µm
    10,00 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’530.00
    SFr. 2’530.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’530.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4350-N0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Analitica
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    4,60 mm
    30 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 834.00
    SFr. 834.00
    1 * 1 ST
       SFr. 834.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00A-4337-E0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Microbor
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    2,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 930.00
    SFr. 930.00
    1 * 1 ST
       SFr. 930.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-4337-B0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Analitica
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    4,60 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 930.00
    SFr. 930.00
    1 * 1 ST
       SFr. 930.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-4337-E0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Microbor
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    100 Å
    2,5 µm
    2,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 980.00
    SFr. 980.00
    1 * 1 ST
       SFr. 980.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-4372-B0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    400 m²/g
    New Product
  • Analitica
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    100 Å
    2,5 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 980.00
    SFr. 980.00
    1 * 1 ST
       SFr. 980.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00D-4372-Y0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    400 m²/g
    New Product
  • Analitica
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    100 Å
    2,5 µm
    4,00 mm
    20 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 650.00
    SFr. 650.00
    1 * 1 ST
       SFr. 650.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00M-4372-D0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    400 m²/g
    New Product
  • Microbor
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    2,00 mm
    30 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 834.00
    SFr. 834.00
    1 * 1 ST
       SFr. 834.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00A-4337-B0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Analitica
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 854.00
    SFr. 854.00
    1 * 1 ST
       SFr. 854.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4337-Y0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Microbor
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    100 Å
    2,5 µm
    2,00 mm
    30 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 854.00
    SFr. 854.00
    1 * 1 ST
       SFr. 854.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00A-4372-B0
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    400 m²/g
    New Product
AXIA™ packed columns
Informations sur le produit
  • Formato della colonna
    Fase
    Colonna
    Dimensioni pori
    Dimensioni particelle
    Ø int.
    Lunghezza
    Disponibilité
    Prix
  • Preparative
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    10 µm
    50,00 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00B-4350-V0-AX
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Preparative
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    21,20 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 4’300.00
    SFr. 4’300.00
    1 * 1 ST
       SFr. 4’300.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4337-P0-AX
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Preparative
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    30,00 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 9’918.00
    SFr. 9’918.00
    1 * 1 ST
       SFr. 9’918.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00F-4337-U0-AX
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Preparative
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    21,20 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5’343.00
    SFr. 5’343.00
    1 * 1 ST
       SFr. 5’343.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4337-P0-AX
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Preparative
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    30,00 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 13’961.00
    SFr. 13’961.00
    1 * 1 ST
       SFr. 13’961.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4337-U0-AX
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Preparative
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    10 µm
    21,20 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5’218.89
    SFr. 5’218.89
    1 * 1 ST
       SFr. 5’218.89
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4350-P0-AX
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Preparative
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    10 µm
    50,00 mm
    250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00G-4350-V0-AX
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
MercuryMS™ columns
Informations sur le produit
  • Formato della colonna
    Fase
    Colonna
    Dimensioni pori
    Dimensioni particelle
    Ø int.
    Lunghezza
    Disponibilité
    Prix
  • Microbor
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    80 Å
    4 µm
    2,00 mm
    20 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 547.00
    SFr. 547.00
    1 * 1 ST
       SFr. 547.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00M-4337-B0-CE
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    475 m²/g
    New Product
  • Microbor
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    100 Å
    2,5 µm
    2,00 mm
    20 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 547.00
    SFr. 547.00
    1 * 1 ST
       SFr. 547.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00M-4372-B0-CE
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    400 m²/g
    New Product
  • Analitica
    Max-RP
    Acciaio inossidabile
    100 Å
    2,5 µm
    4,00 mm
    20 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 547.00
    SFr. 547.00
    1 * 1 ST
       SFr. 547.00
    Spécifications :
    New Product
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    PHEC00M-4372-D0-CE
    Carico di carbonio
    17%
    Con endcapping
    Range di pH
    1,5 - 9,0
    Area superficiale
    400 m²/g
    New Product
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.