Jupiter HPLC Columns, C5
Preparative, C5 (Pentyl), Acciaio inossidabile, 300 Å, 10 µm, 21,20 mm, 250 mm
Codice catalogo PHEC00G-4054-P0-AX
New Product
Nome del fornitore: PHENOMENEX
Jupiter HPLC Columns, C5
Codice catalogo PHEC00G-4054-P0-AX
Nome del fornitore: PHENOMENEX
New Product
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Formato della colonna:Preparative
- Ø int.:21,20 mm
- Dimensioni particelle:10 µm
- Dimensioni pori:300 Å
- Lunghezza:250 mm
- Colonna:Acciaio inossidabile
- Fase:C5 (Pentyl)
- Cat. No.:PHEC00G-4054-P0-AX
- Area superficiale:170 m²/g
- Carico di carbonio:5,50%
- Range di pH:1,5 - 10,0
- Con endcapping:Sì