Biozen HPLC Columns, dSEC-2
New Product
Supplier: PHENOMENEX
About this item
10 Options Available Below
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- PHEC00F-4787-AN
- PHEC00F-4787-E0
- PHEC00F-4788-E0
- PHEC00F-4788-K0
- PHEC00B-4787-AN
- PHEC00H-4788-K0
- PHEC03A-4788-E0
- PHEC00H-4787-E0
- PHEC03Q-4788-K0
- PHEC00H-4788-E0
- Carico di carbonio:
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- Con endcapping:
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Range di pH:
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
- 1,5 - 8,5
Specifications
Product Family Options
Product Information
- Formato della colonnaFaseColonnaDimensioni poriDimensioni particelleØ int.LunghezzaAvailabilityPrice
- AnaliticadSEC-2Acciaio inossidabile200 Å1,8 µm2,10 mm150 mmLog in for availability1 * 1 STSFr. 3’259.00Specifications:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4787-ANCarico di carbonio0%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 8,5New Product - AnaliticadSEC-2Acciaio inossidabile200 Å1,8 µm4,60 mm150 mmLog in for availability1 * 1 STSFr. 3’259.00Specifications:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4787-E0Carico di carbonio0%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 8,5New Product - AnaliticadSEC-2Acciaio inossidabile200 Å3 µm4,60 mm150 mmLog in for availability1 * 1 STSFr. 2’588.00Specifications:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4788-E0Carico di carbonio0%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 8,5New Product - Semi-preparativadSEC-2Acciaio inossidabile200 Å3 µm7,80 mm150 mmLog in for availability1 * 1 STSFr. 2’588.00Specifications:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00F-4788-K0Carico di carbonio0%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 8,5New Product - AnaliticadSEC-2Acciaio inossidabile200 Å1,8 µm2,10 mm50 mmLog in for availability1 * 1 STSFr. 2’036.00Specifications:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00B-4787-ANCarico di carbonio0%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 8,5New Product - Semi-preparativadSEC-2Acciaio inossidabile200 Å3 µm7,80 mm300 mmLog in for availability1 * 1 STSFr. 2’744.00Specifications:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00H-4788-K0Carico di carbonio0%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 8,5New Product - PrecolonnadSEC-2Acciaio inossidabile200 Å3 µm4,60 mm30 mmLog in for availability1 * 1 STSFr. 582.00Specifications:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC03A-4788-E0Carico di carbonio0%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 8,5New Product - AnaliticadSEC-2Acciaio inossidabile200 Å1,8 µm4,60 mm300 mmLog in for availability1 * 1 STSFr. 4’677.00Specifications:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00H-4787-E0Carico di carbonio0%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 8,5New Product - PrecolonnadSEC-2Acciaio inossidabile200 Å3 µm7,80 mm30 mmLog in for availability1 * 1 STSFr. 1’018.00Specifications:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC03Q-4788-K0Carico di carbonio0%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 8,5New Product - AnaliticadSEC-2Acciaio inossidabile200 Å3 µm4,60 mm300 mmLog in for availability1 * 1 STSFr. 2’744.00Specifications:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00H-4788-E0Carico di carbonio0%Con endcappingSìRange di pH1,5 - 8,5New Product