Orders LinkContactUsLinkComponent
NMR Spinners
NMR Spinners
New Product
Nome del fornitore:   BRUKER DALTRONIK
NMR Spinners
Nome del fornitore:  BRUKER DALTRONIK
New Product
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
NMR spinner designed for 3 and 5 mm NMR tubes, compatible with standardbore NMR systems. Available in different materials (POM, Kel-F) to suit a wide range of experimental temperatures.
  • POM: 0 to 80 °C
    Kel-F: −40 to +120 °C
These spinners ensure stable rotation, precise tube positioning, and reliable performance across a wide range of NMR applications.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Ø
    Disponibilità
    Price
  • BRUKH00177
    NMR spinner, Kel-F
    NMR spinner, Kel-F
    Ext. Ø: 5 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • BRUKZ45666
    NMR spinner, Kel-F
    NMR spinner, Kel-F
    Ext. Ø: 3 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    New Product