Capcell Pak HPLC Columns
New Product
- Catalog No:
- PHEC70602
- PHECCH0-3882
- PHECCH0-3942
- PHECCH0-3881
- PHECCH0-3817
- PHECCH0-9313
- PHECCH0-7148
- PHECCH0-9315
- PHECCH0-7631
- PHECCH0-3968
- PHECCH0-7623
- PHECCH0-3841
- PHECCH0-3816
- PHECCH0-3868
- PHECCH0-9314
- PHECCH0-9312
- PHECCH0-7384
- PHECCH0-5835
- PHECCH0-5840
- PHECCH0-7624
- PHECCH0-5834
- Carico di carbonio:
- 18%
- 0%
- 18%
- 18%
- 18%
- 18%
- 9%
- 18%
- 9%
- >1%
- 9%
- 16%
- 18%
- 0%
- 18%
- 0%
- 9%
- 9%
- 9%
- 9%
- Con endcapping:
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Range di pH:
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
- 2,0 - 7,5
Product Family Options
- Formato della colonnaFaseColonnaDimensioni poriDimensioni particelleØ int.Lunghezza
- New Product
Specifications
Cat. No.PHEC70602Carico di carbonio18%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 7,5New Product - AnaliticaSCX UG 80Acciaio inossidabile80 Å5 µm4,60 mm150 mm1 * 1 STSFr. 1’366.00New Product
Specifications
Cat. No.PHECCH0-3882Carico di carbonio0%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 7,5New Product - AnaliticaC18 SG 120Acciaio inossidabile120 Å5 µm4,60 mm250 mm1 * 1 STSFr. 2’051.00New Product
Specifications
Cat. No.PHECCH0-3942Carico di carbonio18%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 7,5New Product - AnaliticaC18 UG 120Acciaio inossidabile120 Å3 µm4,60 mm150 mm1 * 1 STSFr. 1’328.00New Product
Specifications
Cat. No.PHECCH0-3881Carico di carbonio18%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 7,5New Product - AnaliticaC18 UG 120Acciaio inossidabile120 Å5 µm4,60 mm250 mm1 * 1 STSFr. 1’697.00New Product
Specifications
Cat. No.PHECCH0-3817Carico di carbonio18%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 7,5New Product - AnaliticaC18 MG 100Acciaio inossidabile100 Å3 µm4,60 mm100 mm1 * 1 STSFr. 1’290.00New Product
Specifications
Cat. No.PHECCH0-9313Carico di carbonio18%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 7,5New Product - AnaliticaC18 MG 100Acciaio inossidabile100 Å3 µm4,60 mm75 mm1 * 1 STSFr. 1’208.00New Product
Specifications
Cat. No.PHECCH0-7148Carico di carbonio9%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 7,5New Product - AnaliticaC18 MG-II 100Acciaio inossidabile100 Å3 µm4,60 mm100 mm1 * 1 STSFr. 1’346.00New Product
Specifications
Cat. No.PHECCH0-9315Carico di carbonio18%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 7,5New Product - AnaliticaC18-MGIIAcciaio inossidabile100 Å5 µm4,00 mm10 mm1 * 2 STSFr. 825.00New Product
Specifications
Cat. No.PHECCH0-7631Carico di carbonio9%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 7,5New Product - AnaliticaC1 SG 300Acciaio inossidabile300 Å5 µm4,60 mm150 mm1 * 1 STSFr. 1’366.00New Product
Specifications
Cat. No.PHECCH0-3968Carico di carbonio>1%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 7,5New Product - AnaliticaC18-MGIIAcciaio inossidabile100 Å5 µm4,60 mm150 mm1 * 1 STSFr. 1’366.00New Product
Specifications
Cat. No.PHECCH0-7623Carico di carbonio9%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 7,5New Product - AnaliticaPhenyl UG 120Acciaio inossidabile120 Å5 µm4,60 mm250 mm1 * 1 STSFr. 1’738.00New Product
Specifications
Cat. No.PHECCH0-3841Carico di carbonio16%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 7,5New Product - AnaliticaC18 UG 120Acciaio inossidabile120 Å5 µm4,60 mm150 mm1 * 1 STSFr. 1’328.00New Product
Specifications
Cat. No.PHECCH0-3816Carico di carbonio18%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 7,5New Product - AnaliticaNH2 UG 80Acciaio inossidabile80 Å5 µm4,60 mm250 mm1 * 1 STSFr. 1’738.00New Product
Specifications
Cat. No.PHECCH0-3868Carico di carbonio0%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 7,5New Product - MicroborC18 MG-II 100Acciaio inossidabile100 Å5 µm2,00 mm50 mm1 * 1 STSFr. 1’290.00New Product
Specifications
Cat. No.PHECCH0-9314Carico di carbonio18%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 7,5New Product - AnaliticaSCX UG 80Acciaio inossidabile80 Å5 µm4,60 mm100 mm1 * 1 STSFr. 1’346.00New Product
Specifications
Cat. No.PHECCH0-9312Carico di carbonio0%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 7,5New Product - MicroborAQ-C18Acciaio inossidabile80 Å5 µm2,00 mm150 mm1 * 1 STSFr. 1’366.00New Product
Specifications
Cat. No.PHECCH0-7384Carico di carbonioCon endcappingSìRange di pH2,0 - 7,5New Product - AnaliticaC18 MG 100Acciaio inossidabile100 Å5 µm4,60 mm250 mm1 * 1 STSFr. 1’738.00New Product
Specifications
Cat. No.PHECCH0-5835Carico di carbonio9%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 7,5New Product - MicroborC18 MG 100Acciaio inossidabile100 Å5 µm2,00 mm150 mm1 * 1 STSFr. 1’366.00New Product
Specifications
Cat. No.PHECCH0-5840Carico di carbonio9%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 7,5New Product - AnaliticaC18-MGIIAcciaio inossidabile100 Å5 µm4,60 mm250 mm1 * 1 STSFr. 1’454.00New Product
Specifications
Cat. No.PHECCH0-7624Carico di carbonio9%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 7,5New Product - AnaliticaC18 MG 100Acciaio inossidabile100 Å5 µm4,60 mm150 mm1 * 1 STSFr. 1’366.00New Product
Specifications
Cat. No.PHECCH0-5834Carico di carbonio9%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 7,5New Product