Orders LinkContactUsLinkComponent
DIVTECH Fluogreen Peptide Delivery Nanoparticles | Avantor
DIVTECH Fluogreen Peptide Delivery Nanoparticles
Nanoparticelle Fluogreen per la consegna di peptidi (Peptidi con carica netta negativa; cellule aderenti e in sospensione, organoidi, colture 3D, batteri, roditori e pesce zebra), 1 ml
Codice catalogo DIVSDIV042F1
New Product
Nome del fornitore:   DIVERSA TECHNOLOGIES
DIVTECH Fluogreen Peptide Delivery Nanoparticles
Codice catalogo DIVSDIV042F1
Nome del fornitore:  DIVERSA TECHNOLOGIES
New Product
Numero CAS:  
DIVTECH Fluogreen Peptide Delivery Nanoparticles
DIVTECH Fluogreen Peptide Delivery Nanoparticles
Nanoparticelle Fluogreen per la consegna di peptidi (Peptidi con carica netta negativa; cellule aderenti e in sospensione, organoidi, colture 3D, batteri, roditori e pesce zebra), 1 ml
Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
La ricerca basata sui peptidi richiede sistemi di consegna che siano al contempo efficienti e delicati. Le nanoparticelle per la consegna di peptidi di DIVERSA sono ottimizzate per peptidi con carica negativa, garantendo stabilità nei mezzi biologici e mantenendo l’attività durante gli esperimenti. Adatto per 2D, 3D e in vivo studi, offrono un modo semplice per valutare il potenziale terapeutico. Con l’opzione di marcatura fluorescente, i ricercatori possono monitorare facilmente l’assorbimento e la distribuzione, trasformando studi complessi di consegna in flussi di lavoro semplificati.
  • Formulazione facile da usare
    Componenti non tossici e biodegradabili
    Ottimizzate per peptidi anionici a pH fisiologico
    Stabili nei mezzi biologici
    Adatti per in vitro e in vivo applicazioni
    Efficaci in colture cellulari 2D e 3D, incluse cellule immortalizzate, cellule primarie e organoidi
    Non è necessaria alcuna apparecchiatura specializzata per la preparazione
    Ideali per studi di internalizzazione e biodistribuzione
    Tracciabili tramite piattaforme standard di rilevazione della fluorescenza
I peptidi sono sempre più importanti come candidati terapeutici ma affrontano ostacoli significativi nella consegna a causa della degradazione e della scarsa stabilità nei mezzi biologici. Le nanoparticelle per la consegna di peptidi di DIVERSA sono specificamente ottimizzate per peptidi anionici, formando complessi stabili e biocompatibili che mantengono la funzionalità in condizioni fisiologiche.
Il kit è adatto sia per in vitro esperimenti e in vivo la validazione, fornendo ai ricercatori una soluzione di consegna riproducibile e scalabile. La sua compatibilità con monostrati 2D, colture 3D e sistemi di organoidi consente di valutare l’attività dei peptidi in modelli biologicamente rilevanti.
Le versioni fluorescenti del kit consentono un monitoraggio semplice dell’assorbimento e della biodistribuzione, supportando studi con microscopia, citometria a flusso o lettori di piastre. Offrendo un formato facile da usare e prestazioni affidabili, le nanoparticelle per la consegna di peptidi di DIVERSA semplificano la formulazione dei peptidi e accelerano la traduzione delle terapie a base di peptidi dal laboratorio ai test preclinici.
Zertifizierung:
Lieferinformationen: Il kit contiene un flaconcino con la miscela lipidica per la formulazione. Ogni kit viene fornito con 1 flaconcino vuoto DIVTECH per la preparazione della formulazione. Include due puntali per pipetta da 1 ml per supportare una manipolazione accurata. Il numero di lotto e le condizioni di conservazione sono indicati su ogni flaconcino e confezione.
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten: I prodotti sono destinati esclusivamente all’uso per la ricerca (RUO).
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Nanoparticelle Fluogreen per la consegna di peptidi (Peptidi con carica netta negativa; cellule aderenti e in sospensione, organoidi, colture 3D, batteri, roditori e pesce zebra)
  • Volume:
    1 ml
Specifiche