Orders LinkContactUsLinkComponent
DIVTECH Fluogreen Protein Delivery Nanoparticles
DIVTECH Fluogreen Protein Delivery Nanoparticles
Nanoparticelle Fluogreen per la consegna di proteine (Ampia compatibilità: proteine indipendenti dalla carica e flessibili nelle dimensioni; cellule aderenti e in sospensione, organoidi, colture 3D, batteri, roditori e pesce zebra), 1 ml
Codice catalogo DIVSDIV031F1
New Product
Nome del fornitore:   DIVERSA TECHNOLOGIES
DIVTECH Fluogreen Protein Delivery Nanoparticles
Codice catalogo DIVSDIV031F1
Nome del fornitore:  DIVERSA TECHNOLOGIES
New Product
Numero CAS:  
DIVTECH Fluogreen Protein Delivery Nanoparticles
DIVTECH Fluogreen Protein Delivery Nanoparticles
Nanoparticelle Fluogreen per la consegna di proteine (Ampia compatibilità: proteine indipendenti dalla carica e flessibili nelle dimensioni; cellule aderenti e in sospensione, organoidi, colture 3D, batteri, roditori e pesce zebra), 1 ml
Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Le nanoparticelle per la consegna di proteine di DIVERSA sono progettate per gestire proteine di un’ampia gamma di dimensioni e proprietà preservandone l’attività. Adattabili per la consegna intracellulare o il targeting di superficie, supportano diversi obiettivi sperimentali in vitro e in vivo. La loro facilità d’uso e compatibilità con la rilevazione fluorescente le rendono uno strumento versatile per accelerare la ricerca sulle proteine e lo sviluppo terapeutico.
  • Formulazione facile da usare per una rapida consegna delle proteine
    Adatte a un’ampia gamma di proteine con diversi punti isoelettrici (pI) e pesi molecolari (MW)
    Preservano l’integrità e la bioattività delle proteine
    Adatti per in vitro e in vivo applicazioni
    Compatibili con modelli cellulari 2D e 3D, incluse cellule immortalizzate, cellule primarie e organoidi
    Per applicazioni di consegna intracellulare o targeting di superficie
    Composizione non tossica e biodegradabile
    Stabili nei mezzi biologici
    Non è necessaria alcuna apparecchiatura specializzata per la preparazione
    Ideali per studi di internalizzazione e biodistribuzione
    Tracciabili tramite piattaforme standard di rilevazione della fluorescenza
La consegna di proteine intatte e funzionali nei sistemi biologici è una sfida di lunga data a causa della loro sensibilità e diversità strutturale. Le nanoparticelle per la consegna di proteine di DIVERSA sono progettate per associarsi a proteine di diversi pesi molecolari e punti isoelettrici, mantenendone la stabilità in ambienti biologici complessi.
Queste nanoparticelle possono essere adattate per la consegna intracellulare, dove le proteine agiscono direttamente all’interno della cellula, o per il targeting di superficie, dove interagiscono con recettori extracellulari. Questa flessibilità rende il kit prezioso per un’ampia gamma di applicazioni, dagli studi meccanicistici all’esplorazione terapeutica. La loro compatibilità con modelli 2D e 3D, nonché con esperimenti in vivo, amplia la loro utilità nelle diverse fasi della ricerca.
Il formato pronto all’uso elimina la necessità di apparecchiature specializzate, mentre la versione fluorescente opzionale supporta il tracciamento tramite microscopia, citometria a flusso o lettori di piastre. Combinando semplicità e adattabilità, le nanoparticelle per la consegna di proteine di DIVERSA accelerano la ricerca sulle proteine ed espandono l’ambito delle terapie basate su proteine.
Certifications:
Informazioni per l'ordine: Il kit contiene un flaconcino con la miscela lipidica per la formulazione. Ogni kit viene fornito con 1 flaconcino vuoto DIVTECH per la preparazione della formulazione. Include due puntali per pipetta da 1 ml per supportare una manipolazione accurata. Il numero di lotto e le condizioni di conservazione sono indicati su ogni flaconcino e confezione.
Confezione:
Attenzione: I prodotti sono destinati esclusivamente all’uso per la ricerca (RUO).
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Nanoparticelle Fluogreen per la consegna di proteine (Ampia compatibilità: proteine indipendenti dalla carica e flessibili nelle dimensioni; cellule aderenti e in sospensione, organoidi, colture 3D, batteri, roditori e pesce zebra)
  • Volume:
    1 ml