Orders LinkContactUsLinkComponent
DIVTECH Fluogreen Small Molecule Delivery Nanoparticles
DIVTECH Fluogreen Small Molecule Delivery Nanoparticles
Nanoparticelle Fluogreen per la consegna di piccole molecole (Piccole molecole idrofobiche e anfifiliche [API tipo farmaco]; cellule aderenti e in sospensione, organoidi, colture 3D, batteri, roditori e pesce zebra), 1 ml
Codice catalogo DIVSDIV010F1
New Product
Nome del fornitore:   DIVERSA TECHNOLOGIES
DIVTECH Fluogreen Small Molecule Delivery Nanoparticles
Codice catalogo DIVSDIV010F1
Nome del fornitore:  DIVERSA TECHNOLOGIES
New Product
Numero CAS:  
DIVTECH Fluogreen Small Molecule Delivery Nanoparticles
DIVTECH Fluogreen Small Molecule Delivery Nanoparticles
Nanoparticelle Fluogreen per la consegna di piccole molecole (Piccole molecole idrofobiche e anfifiliche [API tipo farmaco]; cellule aderenti e in sospensione, organoidi, colture 3D, batteri, roditori e pesce zebra), 1 ml
Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Le nanoparticelle per la consegna di piccole molecole di DIVERSA semplificano la sfida della formulazione di composti con scarsa solubilità in acqua. Grazie alla loro elevata efficienza di carico e alla comprovata stabilità in ambienti biologici, consentono ai ricercatori di esplorare l’attività dei farmaci sia in modelli cellulari semplici che in sistemi complessi in vivo . Progettato per risultati rapidi e riproducibili, il kit offre flessibilità per progetti di scoperta e ricerca traslazionale. Le nanoparticelle fluorescenti semplificano gli studi di visualizzazione e biodistribuzione.
  • Formulazione di nanoparticelle facile da usare e pronta al caricamento
    Elevata capacità di carico per composti idrofobici e anfifilici
    Adatti per in vitro e in vivo applicazioni
    Compatibili con modelli di coltura cellulare 2D e 3D, incluse cellule immortalizzate, cellule primarie e organoidi
    Componenti non tossici e biodegradabili
    Stabili nei mezzi biologici
    Non è necessaria alcuna apparecchiatura specializzata per la preparazione
    Ideali per studi di internalizzazione e biodistribuzione
    Tracciabili tramite piattaforme standard di rilevazione della fluorescenza
La scarsa solubilità in acqua rimane un ostacolo importante nello sviluppo di molti promettenti candidati farmaci, in particolare piccole molecole idrofobiche. Sebbene tali composti possano dissolversi in solventi come il DMSO, la loro limitata solubilità nei mezzi biologici ne limita l’applicabilità nei modelli preclinici. Le nanoparticelle per la consegna di piccole molecole di DIVERSA affrontano questa sfida incapsulando le piccole molecole in vettori biocompatibili e stabili che rimangono funzionali in ambienti contenenti siero.
La piattaforma offre un’elevata efficienza di carico per farmaci idrofobici e anfifilici, consentendo ai ricercatori di valutare gli effetti farmacologici in modelli 2D, 3D e animali. Il kit è progettato per un uso semplice senza apparecchiature specializzate, accelerando i flussi di lavoro sperimentali. Le versioni fluorescenti opzionali consentono di monitorare la distribuzione, l’assorbimento e il rilascio delle nanoparticelle utilizzando metodi di rilevazione standard come microscopia, citometria a flusso o lettori di piastre. Combinando versatilità e riproducibilità, DIV010F1 consente ai ricercatori di sbloccare il potenziale terapeutico di molecole altrimenti scarsamente solubili.
Certifications:
Informazioni per l'ordine: Il kit contiene un flaconcino con la miscela lipidica per la formulazione. Ogni kit viene fornito con 1 flaconcino vuoto DIVTECH per la preparazione della formulazione. Include due puntali per pipetta da 1 ml per supportare una manipolazione accurata. Il numero di lotto e le condizioni di conservazione sono indicati su ogni flaconcino e confezione.
Confezione:
Attenzione: I prodotti sono destinati esclusivamente all’uso per la ricerca (RUO).
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Nanoparticelle Fluogreen per la consegna di piccole molecole (Piccole molecole idrofobiche e anfifiliche [API tipo farmaco]; cellule aderenti e in sospensione, organoidi, colture 3D, batteri, roditori e pesce zebra)
  • Volume:
    1 ml