Orders LinkContactUsLinkComponent
DIVTECH Fluogreen Lipid Nanoparticles for Cell Internalisation Control
DIVTECH Fluogreen Lipid Nanoparticles for Cell Internalisation Control
Nanoparticelle Fluogreen per l’internalizzazione cellulare (Cellule aderenti e in sospensione, organoidi, colture 3D, batteri, roditori e pesce zebra), 1 ml
Codice catalogo DIVSDIV000F1
New Product
Nome del fornitore:   DIVERSA TECHNOLOGIES
DIVTECH Fluogreen Lipid Nanoparticles for Cell Internalisation Control
Codice catalogo DIVSDIV000F1
Nome del fornitore:  DIVERSA TECHNOLOGIES
New Product
Numero CAS:  
DIVTECH Fluogreen Lipid Nanoparticles for Cell Internalisation Control
DIVTECH Fluogreen Lipid Nanoparticles for Cell Internalisation Control
Nanoparticelle Fluogreen per l’internalizzazione cellulare (Cellule aderenti e in sospensione, organoidi, colture 3D, batteri, roditori e pesce zebra), 1 ml
Numero CAS:  
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Le nanoparticelle di captazione per internalizzazione cellulare di DIVERSA sono uno strumento fluorescente e pronto all’uso per monitorare la captazione e la distribuzione delle nanoparticelle nelle cellule. Semplificano lo studio dell’internalizzazione tra tipi cellulari e condizioni sperimentali, fornendo risultati riproducibili in microscopia, citometria a flusso o saggi su piastra. Biocompatibili e stabili, aiutano i ricercatori a convalidare le strategie di consegna prima di passare ad applicazioni terapeutiche.
  • Nanoparticelle marcate con fluorescenza per il tracciamento
    Ideali per studi di internalizzazione e biodistribuzione
    Adatto per 2D, 3D e in vivo esperimenti, incluse cellule immortalizzate, cellule primarie e organoidi
    Stabili in condizioni biologiche
    Formulazione facile da usare e pronta all’uso
    Componenti non tossici e biodegradabili
    Tracciabili tramite piattaforme standard di rilevazione della fluorescenza
Comprendere come le nanoparticelle vengono internalizzate dalle cellule è fondamentale per la progettazione di sistemi di consegna efficaci. Il kit DIV000F1 fornisce nanoparticelle marcate con fluorescenza, pronte all’uso, che imitano formulazioni terapeutiche senza trasportare carico attivo, rendendole ideali per studi di captazione e biodistribuzione in 2D, 3D e in vivo modelli.
Oltre alla visualizzazione diretta, DIV000F1 funge da controllo standardizzato per normalizzare la capacità di captazione cellulare, consentendo ai ricercatori di distinguere tra differenze biologiche e variabilità tecnica tra linee cellulari o condizioni sperimentali. Questo rende il kit particolarmente prezioso negli studi che coinvolgono vescicole extracellulari o esosomi, dove può fungere da riferimento per convalidare i risultati di internalizzazione. Compatibile con microscopia, citometria a flusso e saggi su piastra, DIV000F1 fornisce un riferimento affidabile e riproducibile per ottimizzare le strategie di consegna delle nanoparticelle.
Certifications:
Informazioni per l'ordine: Il kit contiene un flaconcino con la miscela lipidica per la formulazione. Ogni kit viene fornito con 1 flaconcino vuoto DIVTECH per la preparazione della formulazione. Include due puntali per pipetta da 1 ml per supportare una manipolazione accurata. Il numero di lotto e le condizioni di conservazione sono indicati su ogni flaconcino e confezione.
Confezione:
Attenzione: I prodotti sono destinati esclusivamente all’uso per la ricerca (RUO).
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Descrizione:
    Nanoparticelle Fluogreen per l’internalizzazione cellulare (Cellule aderenti e in sospensione, organoidi, colture 3D, batteri, roditori e pesce zebra)
  • Volume:
    1 ml