Prodigy HPLC Columns, C8
New Product
Nome del fornitore: PHENOMENEX
Informazioni su questo articolo
6 varianti
Product Details & Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- PHEC00B-3301-E0
- PHEC00D-3301-E0
- PHEC00F-3301-E0
- PHEC00G-3301-E0
- PHEC00G-3301-Y0
- PHEC00A-3301-E0
- Carico di carbonio:
- 12,60%
- 12,60%
- 12,60%
- 12,60%
- 12,60%
- 12,60%
- Con endcapping:
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Sì
- Range di pH:
- 2,0 - 9,0
- 2,0 - 9,0
- 2,0 - 9,0
- 2,0 - 9,0
- 2,0 - 9,0
- 2,0 - 9,0
- Area superficiale:
- 310 m²/g
- 310 m²/g
- 310 m²/g
- 310 m²/g
- 310 m²/g
- 310 m²/g
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Formato della colonnaFaseColonnaDimensioni poriDimensioni particelleØ int.LunghezzaDisponibilitàPrice
- AnaliticaC8 (Octyl)Acciaio inossidabile150 Å5 µm4,60 mm50 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’020.00Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00B-3301-E0Carico di carbonio12,60%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 9,0Area superficiale310 m²/gNew Product - AnaliticaC8 (Octyl)Acciaio inossidabile150 Å5 µm4,60 mm100 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’251.00Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00D-3301-E0Carico di carbonio12,60%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 9,0Area superficiale310 m²/gNew Product - AnaliticaC8 (Octyl)Acciaio inossidabile150 Å5 µm4,60 mm150 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’285.00Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00F-3301-E0Carico di carbonio12,60%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 9,0Area superficiale310 m²/gNew Product - AnaliticaC8 (Octyl)Acciaio inossidabile150 Å5 µm4,60 mm250 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’309.00Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00G-3301-E0Carico di carbonio12,60%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 9,0Area superficiale310 m²/gNew Product - AnaliticaC8 (Octyl)Acciaio inossidabile150 Å5 µm3,00 mm250 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’309.00Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00G-3301-Y0Carico di carbonio12,60%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 9,0Area superficiale310 m²/gNew Product - AnaliticaC8 (Octyl)Acciaio inossidabile150 Å5 µm4,60 mm30 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 925.00Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.PHEC00A-3301-E0Carico di carbonio12,60%Con endcappingSìRange di pH2,0 - 9,0Area superficiale310 m²/gNew Product
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..