Elettrodi di titolazione EasyPlus™
New Product
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Vai a
Informazioni su questo articolo
Elettrodo per l'uso esclusivo con la gamma di titolatori EasyPlus™ di Mettler Toledo®.
Solo elettrodo.
Certifications:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
5 varianti
Product Details & Documents
Elettrodo per l'uso esclusivo con la gamma di titolatori EasyPlus™ di Mettler Toledo®.
Solo elettrodo.
Certifications:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Range di misuraPerDisponibilitàPrice
- METT30043106EM40-BNC Sensor Redox mVEM40-BNC Sensor Redox mV±2000 mV/0 - 14 pHTitolatori Easy Pro, Easy EPM, Easy pHLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 206.00Specifiche:New ProductNew Product
- METT30043105EM43-BNC Sensor Redox IpolEM43-BNC Sensor Redox Ipol±2000 mVTitolatori Easy Pro, Easy OxLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 236.00Specifiche:New ProductNew Product
- METT30043104EG13-BNC sensor pH non-aqueousEG13-BNC sensor pH non-aqueous0 - 2000 mVTitolatori Easy Pro, Easy KFV, Easy OxLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 264.00Specifiche:New ProductNew Product
- METT30043107Sensore EM45-BNC precipitazioneSensore EM45-BNC precipitazione±2000 mV/0 - 14 pHTitolatori Easy Pro, Easy ClLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 198.50Specifiche:New ProductNew Product
- METT30043103Sensore EG11-BNC pH acquosoSensore EG11-BNC pH acquoso±2000 mV/0 - 14 pHTitolatori Easy Pro, Easy EPM, Easy pHLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 191.50Specifiche:New ProductNew Product