Orders LinkContactUsLinkComponent
Blocchi per COD
Blocchi per COD
New Product
Supplier:   VELP SCIENTIFIC
Blocchi per COD
Supplier:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Certificates
Blocchi per COD
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Dedicato all’analisi COD (domanda chimica di ossigeno) nei test ambientali, garantendo una digestione accurata dei campioni di acqua e acque reflue in condizioni controllate.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Product Family Options
Product Information
  • Descrizione
    Dimensione pozzetto
    Per
    N. di fori
    Profondità
    Availability
    Price
  • Blocco COD-W04-D420-A
    Ø 42,0 mm
    Provette a fondo tondo da 42 mm
    4
    51 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 170.00
    SFr. 170.00
    1 * 1 ST
       SFr. 170.00
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    705-1207
    Modello
    New Product
  • Blocco COD-W20-COMBO
    Ø 16,0/22,0 mm
    Provette a fondo tondo da 16/22 mm
    18/2
    47/45,5 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 170.00
    SFr. 170.00
    1 * 1 ST
       SFr. 170.00
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    705-1208
    Modello
    New Product
  • Blocco COD-W24-D160-A
    Ø 16,0 mm
    Provette a fondo tondo da 16 mm
    24
    47 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 170.00
    SFr. 170.00
    1 * 1 ST
       SFr. 170.00
    Specifications:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    705-1206
    Modello