Soluzione di lavaggio acido/rigenerante
Soluzione rigenerante per lavaggio acido, 100 ml
Codice catalogo EKSI5312349
New Product
Nome del fornitore: EKSIGENT
Soluzione di lavaggio acido/rigenerante
Codice catalogo EKSI5312349
Nome del fornitore: EKSIGENT
New Product
Vai a
Product Details & Documents
Acido standalone (100 ml 0,1 N HCl).
Questo acido è venduto anche nei seguenti kit: P/N 390953, kit SDS-MW P/N A10663, kit purezza e eterogeneità IgG P/N C44790, kit CZE per analisi rapida delle varianti di carica P/N C48231, kit RNA 9000 per purezza e integrità P/N C30085, kit BioPhase CE-SDS per analisi proteica.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifiche
- Descrizione:Soluzione rigenerante per lavaggio acido, 100 ml