Viscosimetro Ubbelohde (DIN)
Viscosimetro Ubbelohde (DIN) con sensori TC, K = 0,3, 10...80 °C
Codice catalogo SCOI285423475
New Product
Nome del fornitore: SI Analytics
Viscosimetro Ubbelohde (DIN)
Codice catalogo SCOI285423475
Nome del fornitore: SI Analytics
New Product
Vai a
Product Details & Documents
Viscosimetro Ubbelohde (DIN) con sensori TC, 587 23, calibrato.
Calibrato per misure automatiche, capillare n. IIc, costante K = 0,3.
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Specifiche
- Range di temperatura:10...80 °C
- Descrizione:Viscosimetro Ubbelohde (DIN) con sensori TC
- Costante:K = 0,3
- Cat. No.:SCOI285423475