Orders LinkContactUsLinkComponent
Set Cellroll
Set Cellroll
New Product
Nome del fornitore:   Binder
Set Cellroll
Nome del fornitore:  Binder
New Product
Certificates
Set Cellroll
2 varianti
Product Details & Documents
Integra Cellroll è un sistema rotante compatto e affidabile per bottiglie, progettato per la coltivazione di cellule aderenti in bottiglie a rullo. Questo sistema modulare ed espandibile per bottiglie a rullo è adatto per 4 o 6 bottiglie a rullo.
  • Campo di velocità regolabile in continuo da 0,1 a 2 rpm, il sistema consente una rotazione delicata e uniforme delle bottiglie per colture cellulari Regolazione fine del senso di rotazione, della velocità di rotazione: La rotazione continua garantisce una distribuzione uniforme delle cellule e del mezzo di coltura, favorendo condizioni di crescita ottimali e rese elevate Progettato specificamente per l’uso in incubatori CO₂ - con materiali resistenti alla temperatura e un design compatto e impilabile Regolazione fine del senso di rotazione, della velocità di rotazione: Regolazione fine dei tempi di pausa e dei cicli di intervallo: Con fase di avvio e arresto morbidi:
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • BIND8012-0572
    CELLROLL Set, 6 roller bottles for CB 260, CB 260-O₂, CBF 260, CBF 260-O₂
    CELLROLL Set, 6 roller bottles for CB 260, CB 260-O₂, CBF 260, CBF 260-O₂
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    - SFr. 12’320.00
    SFr. 12’320.00
       SFr. 12’320.00
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • BIND8012-1885
    CELLROLL Set, 4 roller bottles for CB 170, CB 170-L, CB 170-O₂, CB 170-O₂L, CBF 170, CBF 170-O₂
    CELLROLL Set, 4 roller bottles for CB 170, CB 170-L, CB 170-O₂, CB 170-O₂L, CBF 170, CBF 170-O₂
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    - SFr. 10’520.00
    SFr. 10’520.00
       SFr. 10’520.00
    Specifiche:
    New Product