Orders LinkContactUsLinkComponent
Accesso rapido al campione
New Product
 :   Binder
Accesso rapido al campione
 :  Binder
New Product
Accesso rapido al campione
Accesso rapido al campione
Accesso rapido al campione - finestra di visualizzazione (130×250 mm) nella porta interna per un accesso rapido.
  • Consente di aprire solo una piccola sezione dell’incubatore invece dell’intera camera, proteggendo notevolmente l’atmosfera interna e le cellule Il design mantiene temperatura, CO₂, umidità e (se utilizzato) O₂ molto più stabili durante l’accesso di routine, migliorando la salute cellulare e la riproducibilità sperimentale Aprire un solo segmento limita la fuoriuscita di aria calda, umida e ricca di CO₂, consentendo un recupero più rapido dei setpoint dopo ogni apertura della porta
Condizioni più stabili grazie a minori fluttuazioni di temperatura e gas favoriscono una crescita più coerente delle cellule sensibili, soprattutto negli incubatori condivisi che vengono aperti molte volte al giorno. Poiché ogni apertura interessa un volume più ridotto, l’incubatore richiede meno CO₂ (e N₂ in modalità ipossica) per tornare all’atmosfera desiderata, il che può ridurre il consumo di gas del 40:80% rispetto a una singola grande porta interna. Un minore consumo di gas prolunga la durata delle bombole, riduce i costi e il lavoro necessario per la sostituzione delle bombole e aiuta a raggiungere obiettivi di sostenibilità.
 :
 :
 :
 :
 :
 :
Product Family Options
  • Descrizione
    Per
  • Accesso rapido al campione
    CB 260, CB 260-O₂, CBF 260, CBF 260-O₂
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 776.00
    SFr. 776.00
    1 * 1 ST
       SFr. 776.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    390-1982
    Modello
    New Product
  • Accesso rapido al campione
    CB 170, CB 170-O₂, CBF 170, CBF 170-O₂
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 776.00
    SFr. 776.00
    1 * 1 ST
       SFr. 776.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    390-1979
    Modello
    New Product
  • Accesso rapido al campione
    CB 170-L, CB 170-O₂L
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 776.00
    SFr. 776.00
    1 * 1 ST
       SFr. 776.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    390-1978
    Modello