Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro spatole per polveri, angolari/semi-coppetta
Micro spatole per polveri, angolari/semi-coppetta
New Product
Nome del fornitore:   BURKLE
Micro spatole per polveri, angolari/semi-coppetta
Nome del fornitore:  BURKLE
New Product
Certificates
Micro spatole per polveri, angolari/semi-coppetta
2 varianti
Product Details & Documents
La micro spatola per polveri è realizzata in acciaio inox resistente alla corrosione 1.4301 (304) ed è progettata appositamente per un dosaggio preciso e un lavoro privo di contaminazione nei laboratori analitici. La forma sottile e il design a doppio lato consentono una manipolazione precisa di piccole quantità di polvere, anche in contenitori stretti come flaconcini o provette.
  • Due funzioni: lato piatto per stendere, lato semicircolare per prelevare e trasportare
    Gambo sottile consente di lavorare in recipienti stretti come flaconcini, provette e bottiglie
    Lama fine per dosaggio preciso e massima accuratezza quando si lavora con quantità molto piccole
La superficie lucidata impedisce l’accumulo di residui e facilita la pulizia. Questa spatola è uno strumento indispensabile per applicazioni che richiedono precisione e igiene, come la preparazione dei campioni, la pesata di sostanze sensibili e la stesura su superfici di analisi.
La micro spatola per polveri è ideale per l’uso in laboratori chimici, farmaceutici e analitici, dove è necessario un trattamento preciso e sicuro di piccole quantità di polvere. Le applicazioni tipiche includono la preparazione di campioni per analisi spettroscopiche, la pesata di sostanze sensibili e il lavoro in recipienti stretti. La spatola è utilizzata anche nell’analisi ambientale, alimentare e dei materiali.
Certifications:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza
    Capacità
    Colore
    Disponibilità
    Price
  • BURK5386-0096
    Micro spatola per polveri, angolare/semi-coppetta
    Micro spatola per polveri, angolare/semi-coppetta
    150 mm
    argento
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2.80
    SFr. 2.80
    1 * 1 ST
       SFr. 2.80
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • BURK5386-0098
    Micro spatola per polveri, angolare/semi-coppetta
    Micro spatola per polveri, angolare/semi-coppetta
    210 mm
    argento
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3.20
    SFr. 3.20
    1 * 1 ST
       SFr. 3.20
    Specifiche:
    New Product