Tamponi in poliestere sigillati Coventry™
Product Details & Documents
Tampone in poliestere per camera bianca prodotto mediante processo di formatura e saldatura della testa del tampone senza l’uso di adesivi.
Eccellente resistenza
Elevata assorbenza e velocità di assorbimento
Eccellente compatibilità con i solventi
Non genera fibre o particelle libere
Nella costruzione non vengono utilizzati adesivi o leganti
Adatto per lavori con tolleranze strette
La microfibra ha un numero maggiore di microspazi per intrappolare più particelle
Disponibili con testa in tessuto a maglia o non tessuto, questi tamponi sono resistenti ad acidi e solventi. I bordi sigillati garantiscono un’elevata resistenza senza fibre o particelle libere.
Questi tamponi in poliestere sigillati hanno le cuciture più resistenti disponibili e non si aprono. Sono ideali per strofinare energicamente intorno a forme in rilievo.
:
:
:
:
Specifications
- Descrizione:Tampone Aqua Prime™ trattato, 25 tamponi per sacchetto
- Seq:1
- Cat. No.:TEXW36061I
- Lunghezza impugnatura:147 mm
- Lunghezza testa:530 mm