Orders LinkContactUsLinkComponent
Treccia dissaldante Soder-Wick®
Treccia dissaldante Soder-Wick®
Bobine ESD-safe #5 marroni, ideali per terminali; 10 bobine per sacchetto richiudibile, 6 sacchetti; larghezza: 3,7 mm; lunghezza: 1,5 m
Codice catalogo TEXWSW18055
New Product
Nome del fornitore:   Texwipe
Treccia dissaldante Soder-Wick®
Codice catalogo TEXWSW18055
Nome del fornitore:  Texwipe
New Product
Treccia dissaldante Soder-Wick®
Bobine ESD-safe #5 marroni, ideali per terminali; 10 bobine per sacchetto richiudibile, 6 sacchetti; larghezza: 3,7 mm; lunghezza: 1,5 m
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soder-Wick Rosin ha l’azione di assorbimento più rapida, ma il flussante a colofonia lascia residui che dovrebbero essere rimossi con un rimuovi-flussante. Flux-Off Rosin remover è una scelta ideale per il tuo processo di pulizia.
  • Flussante a colofonia tipo R non corrosivo ad altissima purezza
    Riduce al minimo il rischio di danni da calore alla scheda
    Non lascia contaminazione ionica sulle schede
Soder-Wick La treccia dissaldante brand offre lo stato dell’arte nella tecnologia di dissaldatura. Soder-Wick è progettata per i componenti elettronici sensibili al calore di oggi utilizzando una massa più leggera e una costruzione in treccia di rame puro che consente una migliore conducibilità termica, anche a basse temperature. Soder-Wick reagisce più rapidamente delle trecce dissaldanti convenzionali, riducendo al minimo il surriscaldamento e prevenendo danni al PCB.
Dati tecnici:
Flussante a base di colofonia tipo R MIL-F-14256 F
NASA-STD-8739.3 Connessioni elettriche saldate
DOD-STD-883E, Metodo 2022
ANSI/IPC J STD-004, Tipo ROL0
Certifications:
Informazioni per l'ordine:
Confezione: Ogni bobina da 25' o più lunga è confezionata singolarmente in un sacchetto sigillato. Le bobine da 5' e 10' hanno 2 opzioni di confezionamento.
Attenzione:
Specifiche
  • Descrizione:
    Bobine ESD-safe #5 marroni, ideali per terminali; 10 bobine per sacchetto richiudibile, 6 sacchetti; larghezza: 3,7 mm; lunghezza: 1,5 m