Stampante da pannello, 6290
Stampante da pannello
Codice catalogo SMEGWD-PRINT6290
New Product
Nome del fornitore: SMEG
Vai a
Product Details & Documents
Stampa termica a matrice di punti.
Orologio in tempo reale integrato
Progettata per fissaggio a pannello
:
:
:
:
Specifiche
- Descrizione:Stampante da pannello
- Cat. No.:SMEGWD-PRINT6290
- Dimensioni:120L×170D×40H mm
- Ø:Roll: 50 mm
- Larghezza:Roll: 57 mm