Stampante da pannello, 4290
Stampante da pannello
Catalog # SMEGWD-PRINT4290
New Product
Supplier: SMEG
Jump to:
Product Details & Documents
Stampa termica a matrice di punti.
Orologio in tempo reale integrato
Progettato per chiusura pannello
Certifications:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Descrizione:Stampante da pannello
- Cat. No.:SMEGWD-PRINT4290
- Dimensioni:120L×170D×40H mm
- Ø:Roll: 50 mm
- Larghezza:Roll: 57 mm