Orders LinkContactUsLinkComponent
Test Tubes with Screw Cap
Test Tubes with Screw Cap
New Product
Nome del fornitore:   KARTELL
Test Tubes with Screw Cap
Nome del fornitore:  KARTELL
New Product
Certificates
Test Tubes with Screw Cap
3 varianti
Product Details & Documents
Provette in PP, 10 ml, con base autoportante e tappo a vite ermetico di colore giallo per una chiusura a tenuta.
  • Non graduati
    Disponibile anche in versione sterile e confezionata singolarmente
    Ø×H: 16×100 mm
Certifications:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Tappo incluso
    Tipo di chiusura
    Taglia
    Disponibilità
    Price
  • KART5603
    Provette, non sterili
    Provette, non sterili
    Yes
    Tappo a vite
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • KART5604
    Provette, sterili confezionate singolarmente
    Provette, sterili confezionate singolarmente
    10 ml
    Yes
    Tappo a vite
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • KART5605
    Provette per analisi, sterili
    Provette per analisi, sterili
    10 ml
    Yes
    Tappo a vite
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST
    Specifiche:
    New Product
    New Product