Unità mobile per moduli, E 941
Unità mobile per strumenti ortopedici, acciaio inox, PG 8527, PG 8528, PLW 8615, PLW 8616, PLW 8617
MIEL12895230
New Product
: MIELE
Unità mobile (E 941) per moduli su 2 livelli.
Adatta per fino a 2 moduli per livello a seconda della dimensione del carico
Accoppiamento dell’unità mobile all’alimentazione di acqua e aria di asciugatura
Lavastrumenti-disinfettori ad alta capacità
Ricondizionamento della vetreria da laboratorio
Striscia magnetica per il riconoscimento automatico dell’unità mobile (incl. magneti): 1
:
:
:
:
- Descrizione:Unità mobile per strumenti ortopedici, acciaio inox
- Per:PG 8527, PG 8528, PLW 8615, PLW 8616, PLW 8617
- Cat. No.:MIEL12895230