Blocchi combinati
New Product
Supplier: VELP SCIENTIFIC
Jump to:
About this item
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Product Family Options
Product Information
- DescrizioneDimensione pozzettoPerN. di foriProfonditàAvailabilityPrice
- Blocco MCT-W21-COMBOØ 7,9/11,1/11,5 mm0,5 provette per microcentrifuga da 1,5/2,0 ml6/10/527,6/39,1/38,1 mmLog in for availability1 * 1 STSFr. 170.00Specifications:New Product
More
Specifications
Cat. No.VELPA00000513ModelloNew Product - Blocco STT-W14-COMBOØ 8,3/13,9/26,2 mmProvette a fondo tondo da 6/12/13/25 mm6/5/348,4 mmLog in for availability1 * 1 STSFr. 170.00Specifications:New Product
More
Specifications
Cat. No.VELPA00000511ModelloNew Product - Blocco CCT-W09-COMBOØ 11,1/17,1/29 mmCentrifuga conica da 1,5/15/50 ml4/3/239,1/44,5/47,6 mmLog in for availability1 * 1 STSFr. 170.00Specifications:New Product
More
Specifications
Cat. No.VELPA00000512ModelloNew Product