Total Cholesterol Assay Kit
Kit per il dosaggio del colesterolo totale (colorimetrico), 100 assays
NOVUNBP3-25838
New Product
Strumento di rilevazione: Spettrofotometro (510 nm)
- Tempo di analisi: 50 min
:
:
:
:
:
: Questo prodotto è destinato esclusivamente alla ricerca e non è approvato per l'uso sugli esseri umani o per la diagnosi clinica. I kit sono garantiti per sei mesi dalla data di ricevimento.
- Descrizione:Kit per il dosaggio del colesterolo totale (colorimetrico)
- Test per kit:100 assays
- Variazione intra- e inter-dosaggio:CV <1,1%, CV <2,8%
- Sensibilità:0,09 mmol/L
- Cat. No.:NOVUNBP3-25838
- Tiipo del campione:Siero, plasma, idrotorace e tessuto animale
- Reattività delle specie:All species, Non-specific



