Microscopi portatili
Product Details & Documents
Il Dino-Lite fa parte della serie Long Working Distance (LWD) e si collega al dispositivo tramite USB. È predisposto per l’uso wireless, ma richiede l’unità (opzionale) WF-20 per diventare una soluzione completamente wireless. In confronto, la serie AF4x35 offre un intervallo di distanza di lavoro simile ma raggiunge ingrandimenti più elevati rispetto alla serie AM4x15.
È dotato di funzionalità premium come Flexible LED Control (FLC), polarizzatore integrato e ampie funzioni di misurazione.
Interfaccia: USB 2,0
Numero di LED: 8
LED attivabili/disattivabili: Sì
Colore LED: Bianco
Alloggiamento: Alloggiamento composito/plastico
Microtouch: Sì
Sicuro ESD: No
Frame rate video: Fino a 30 fotogrammi al secondo
Misurazione: Sì
Calibrazione: Sì
Diffusore disponibile: Sì (N3C-D incluso)
Filtro infrarosso: Filtro di taglio IR >650 nm
Polarizzatore: Sì, lineare
Compatibilità Windows: 7, 8, 10 e 11, MacOS 10.14 e successivi
Software (incluso): DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
Caratteristica speciale: Controllo LED flessibile (FLC)
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione: Microscopio, custodia per il trasporto, CD software, target di calibrazione, manuale utente, N3CO- cappuccio aperto, N3C-C- cappuccio chiuso, N3C-D- cappuccio diffusore, N3C-E- cappuccio di estensione, N3C-L- cappuccio lungo, N3C-S- cappuccio con illuminazione laterale.
Attenzione:
Specifiche
- Ingrandimento:10x - 200x
- Modello:AF4135ZTLE
- Risoluzione:1,3 megapixel (1280x1024)
- Descrizione:Microscopi portatili
- Cat. No.:IDCPAF4135ZTLE
- Uscita:Immagine, video