Blocchi per vial
New Product
Questi blocchi sono adatti per vial di reazione, spesso utilizzati in applicazioni chimiche e farmaceutiche per sintesi di composti, estrazione o preparazione campioni.
:
:
:
:
:
:
Questi blocchi sono adatti per vial di reazione, spesso utilizzati in applicazioni chimiche e farmaceutiche per sintesi di composti, estrazione o preparazione campioni.
:
:
:
:
:
:
Product Family Options
- DescrizioneDimensione pozzettoPerN. di foriProfondità
- Blocco VLS-W20-D120-AØ 12,7 mmFiale da 12 mm2030 mm1 * 1 STSFr. 170.00New Product
Specifications
Cat. No.VELPA00000514ModelloNew Product - Blocco VLS-W09-D210-AØ 21,7 mmFiale da 21 mm945 mm1 * 1 STSFr. 170.00New Product
Specifications
Cat. No.VELPA00000519ModelloNew Product - Blocco VLS-W08-D230-AØ 23,8 mmFiale da 23 mm845 mm1 * 1 STSFr. 170.00New Product
Specifications
Cat. No.VELPA00000520ModelloNew Product - Blocco VLS-W08-D250-AØ 25,8 mmFiale da 25 mm845 mm1 * 1 STSFr. 170.00New Product
Specifications
Cat. No.VELPA00000521ModelloNew Product - Blocco VLS-W15-D160-AØ 16,4 mmFiale da 16 mm1545 mm1 * 1 STSFr. 170.00New Product
Specifications
Cat. No.VELPA00000516ModelloNew Product - Blocco VLS-W12-D170-AØ 17,8 mmFiale da 17 mm1245 mm1 * 1 STSFr. 170.00New Product
Specifications
Cat. No.VELPA00000517ModelloNew Product - Blocco VLS-W20-D150-AØ 15,8 mmFiale da 15 mm2035 mm1 * 1 STSFr. 170.00New Product
Specifications
Cat. No.VELPA00000515ModelloNew Product - Blocco VLS-W12-D190-AØ 19,7 mmFiale da 19 mm1245 mm1 * 1 STSFr. 170.00New Product
Specifications
Cat. No.VELPA00000518ModelloNew Product - Blocco VLS-W06-D280-AØ 28,8 mmFiale da 28 mm645 mm1 * 1 STSFr. 170.00New Product
Specifications
Cat. No.VELPA00000522ModelloNew Product