pH Combination Electrode with Temperature Sensor
Product Details & Documents
L’EGAT193, elettrodo combinato pH a bassa manutenzione con elettrolita gel e giunzione in PTFE di grandi dimensioni, è indicato per condizioni industriali in tecnologia dell’acqua, trattamento delle acque reflue, galvanica e chimica di processo. La sonda di temperatura incorporata consente misurazioni simultanee di pH e temperatura, specialmente per misure di pH compensate automaticamente in temperatura.
Membrana a forma di sfera
Lunghezza di immersione 120 mm
Punto isopotenziale 7,0 ±0,3
<10 bar Pressione
Testa a spina Variopin con filettatura PG 13.5 Connessione elettrica
EGAT193: ≤500 MΩ (25 °C) resistenza della membrana
Sonda di temperatura Pt1000
Oltre alla versione con testa a spina e connessione via cavo separato, sono disponibili modelli con cavo fisso.
Il modello EGCT193 con vetro resistente agli alcali ad alta temperatura (HT) è indicato per misure continue in mezzi con temperature elevate e pH estremo.
:
:
: Testa a spina Variopin con filettatura PG 13.5; è richiesto un cavo di connessione separato; Pt1000.
:
:
:
Specifiche
- Descrizione:Elettrodo combinato pH con sensore di temperatura
- Diafr.:1 giunzione in PTFE a forma di anello
- Elettrolita:Riempito con gel (circa 3 M KCl)
- Range di temperatura:−5…+80 °C
- Cat. No.:WTWAEGAT193VP-X
- Reference system:Ag/AgCl
- Modello:EGAT193VP-X
- Range di pH:0 - 14
- Materiale albero:Vetro, Ø12 mm