Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopi digitali EdgePLUS
New Product
Microscopi digitali EdgePLUS
New Product
Microscopi digitali EdgePLUS
Il microscopio è progettato per fornire una riproduzione cromatica ad alta fedeltà grazie alle prestazioni in bassa luminosità e alle funzioni di controllo LED flessibile per osservare anche i più piccoli dettagli del vostro target.
 :
 :
 :
 :
 :
 :
  • Catalog No:
  • IDCPAM4517MT-RFYW
  • IDCPAM4117MZT
  • IDCPAM4517MZT
  • IDCPAM4517MZTL
  • IDCPAM4917MT8
  • IDCPAM4917MZT4
  • Modello:
  • AM4517MT-RFYW
  • AM4117MZT
  • AM4517MZT
  • AM4517MZTL
  • AM4917MT8
  • AM4917MZT4
  • Risoluzione:
  • 1,3 Megapixel (1280×960)
  • 1,3 Megapixel (1280×960)
  • 1,3 Megapixel (1280×960)
  • 1,3 Megapixel (1280×960)
  • 1,3 Megapixel (1280×960)
  • 1,3 Megapixel (1280×960)
  • Frequenza dei fotogrammi:
  • 30 fps at 1,3 MP, MJPEG; 30 fps at VGA, MJPEG
  • 30 fps a 1,3 MP, MJPEG; 30 fps a VGA, MJPEG
  • 30 fps at 1,3 MP, MJPEG; 30 fps at VGA, MJPEG
  • 30 fps at 1,3 MP, MJPEG; 30 fps at VGA, MJPEG
  • 30 fps at 1,3 MP, MJPEG; 30 fps at VGA, MJPEG
  • 30 fps a 1,3 MP, MJPEG; 30 fps a VGA, MJPEG
  • Requisiti informatici:
  • CPU: 2,5 GHz dual-core Intel Core i5 equivalent or greater, RAM: 4 GB or more, HD: 150 MB space available or more
  • CPU: 2,5 GHz dual-core equivalente a Intel Core i5 o superiore, RAM: 4 GB o più, HD: 150 MB di spazio disponibile o più
  • CPU: 2,5 GHz dual-core Intel Core i5 equivalent or greater, RAM: 4 GB or more, HD: 150 MB space available or more
  • CPU: 2,5 GHz dual-core Intel Core i5 equivalent or greater, RAM: 4 GB or more, HD: 150 MB space available or more
  • CPU: 2,5 GHz dual-core Intel Core i5 equivalent or greater, RAM: 4 GB or more, HD: 150 MB space available or more
  • Windows 7, 8, 10, 11, MacOS 10.12 e superiori
  • Software:
  • DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
  • DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
  • DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
  • DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
  • DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
  • DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
  • Peso:
  • 90 g
  • 90 g
  • 90 g
  • 130 g
  • 130 g
  • 130 g
Product Family Options
  • Descrizione
    Modello
    Ingrandimento
    Illuminazione
    Risoluzione
  • Digital microscope, Ø: 32 mm, Height: 104 mm
    AM4517MT-RFYW
    20 - 220X
    White light, 8 LEDs
    1,3 Megapixel (1280×960)
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 918.00
    SFr. 918.00
    1 * 1 ST
       SFr. 918.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    IDCPAM4517MT-RFYW
    Modello
    AM4517MT-RFYW
    Risoluzione
    1,3 Megapixel (1280×960)
    Frequenza dei fotogrammi
    30 fps at 1,3 MP, MJPEG; 30 fps at VGA, MJPEG
    Requisiti informatici
    CPU: 2,5 GHz dual-core Intel Core i5 equivalent or greater, RAM: 4 GB or more, HD: 150 MB space available or more
    Software
    DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
    Peso
    90 g
    New Product
  • Microscopio digitale, Ø: 33 mm, Altezza: 104 mm
    AM4117MZT
    10 - 220X
    Luce bianca, 8 LED
    1,3 Megapixel (1280×960)
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 743.00
    SFr. 743.00
    1 * 1 ST
       SFr. 743.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    IDCPAM4117MZT
    Modello
    AM4117MZT
    Risoluzione
    1,3 Megapixel (1280×960)
    Frequenza dei fotogrammi
    30 fps a 1,3 MP, MJPEG; 30 fps a VGA, MJPEG
    Requisiti informatici
    CPU: 2,5 GHz dual-core equivalente a Intel Core i5 o superiore, RAM: 4 GB o più, HD: 150 MB di spazio disponibile o più
    Software
    DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
    Peso
    90 g
    New Product
  • Digital microscope, Ø: 33 mm, Length: 105 mm
    AM4517MZT
    10 - 220X
    White light, 8 LEDs
    1,3 Megapixel (1280×960)
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 799.00
    SFr. 799.00
    1 * 1 ST
       SFr. 799.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    IDCPAM4517MZT
    Modello
    AM4517MZT
    Risoluzione
    1,3 Megapixel (1280×960)
    Frequenza dei fotogrammi
    30 fps at 1,3 MP, MJPEG; 30 fps at VGA, MJPEG
    Requisiti informatici
    CPU: 2,5 GHz dual-core Intel Core i5 equivalent or greater, RAM: 4 GB or more, HD: 150 MB space available or more
    Software
    DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
    Peso
    90 g
    New Product
  • Digital microscope, Ø: 33 mm, Length: 105 mm
    AM4517MZTL
    10 - 140X
    White light, 8 LEDs
    1,3 Megapixel (1280×960)
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 799.00
    SFr. 799.00
    1 * 1 ST
       SFr. 799.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    IDCPAM4517MZTL
    Modello
    AM4517MZTL
    Risoluzione
    1,3 Megapixel (1280×960)
    Frequenza dei fotogrammi
    30 fps at 1,3 MP, MJPEG; 30 fps at VGA, MJPEG
    Requisiti informatici
    CPU: 2,5 GHz dual-core Intel Core i5 equivalent or greater, RAM: 4 GB or more, HD: 150 MB space available or more
    Software
    DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
    Peso
    130 g
    New Product
  • Digital microscope, Ø: 33 mm, Height: 107 mm
    AM4917MT8
    700 - 900X
    White light, 8 LEDs
    1,3 Megapixel (1280×960)
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’040.00
    SFr. 1’040.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’040.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    IDCPAM4917MT8
    Modello
    AM4917MT8
    Risoluzione
    1,3 Megapixel (1280×960)
    Frequenza dei fotogrammi
    30 fps at 1,3 MP, MJPEG; 30 fps at VGA, MJPEG
    Requisiti informatici
    CPU: 2,5 GHz dual-core Intel Core i5 equivalent or greater, RAM: 4 GB or more, HD: 150 MB space available or more
    Software
    DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
    Peso
    130 g
    New Product
  • Microscopio digitale, Ø: 33 mm, Altezza: 107 mm
    AM4917MZT4
    400 ~ 470x
    Luce bianca, 8 LED
    1,3 Megapixel (1280×960)
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’040.00
    SFr. 1’040.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’040.00
    New Product
    Specifications
    Cat. No.
    IDCPAM4917MZT4
    Modello
    AM4917MZT4
    Risoluzione
    1,3 Megapixel (1280×960)
    Frequenza dei fotogrammi
    30 fps a 1,3 MP, MJPEG; 30 fps a VGA, MJPEG
    Requisiti informatici
    Windows 7, 8, 10, 11, MacOS 10.12 e superiori
    Software
    DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS)
    Peso
    130 g