Orders LinkContactUsLinkComponent
Stazione di dosaggio esterna
Stazione di dosaggio esterna
Apparecchiatura costruita e progettata per essere utilizzata in combinazione con preparatori di terreno all’interno di una cappa a flusso laminare nei laboratori che dispensano terreno di coltura DW-MP-TS, per automazione e accelerazione della fase di dispensazione in operazioni ripetitive di volumi medi e grandi; 210×285×200 mm (L×P×A); 2,85 kg; potenza di riscaldamento 50 W; 90 - 250 V, 50/60 Hz
Codice catalogo ESPIDW-MP-TS
New Product
Nome del fornitore:   RAYPA
Stazione di dosaggio esterna
Codice catalogo ESPIDW-MP-TS
Nome del fornitore:  RAYPA
New Product
Stazione di dosaggio esterna
Stazione di dosaggio esterna
Apparecchiatura costruita e progettata per essere utilizzata in combinazione con preparatori di terreno all’interno di una cappa a flusso laminare nei laboratori che dispensano terreno di coltura DW-MP-TS, per automazione e accelerazione della fase di dispensazione in operazioni ripetitive di volumi medi e grandi; 210×285×200 mm (L×P×A); 2,85 kg; potenza di riscaldamento 50 W; 90 - 250 V, 50/60 Hz
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Apparecchiatura costruita e progettata per essere utilizzata in combinazione con preparatori di terreno all’interno di una cappa a flusso laminare in laboratori che dispensano terreno di coltura.
  • Articoli inclusi: scatola di controllo con selezione della dose, pedale di dosaggio, sensore ottico, cavo di alimentazione, cavo di collegamento del sensore e manuale di istruzioni
  • Display touchscreen moderno, intuitivo e facile da usare
  • Autopulizia e disinfezione automatica delle linee di dispensazione
  • Possibilità di trasferire la linea di dispensazione attraverso barriere come vetro o pareti, rendendola ideale per l’uso in cappe a flusso laminare o camere bianche
  • Questo sistema consente velocità di dispensazione significativamente più elevate, comprese tra 65 e 100 ml al secondo
Compatibile con linee di dispensazione di Ø 6,4, 4,8 e 4 mm, sono disponibili due meccanismi per attivare ogni dispensazione: manualmente tramite un pedale o tramite un processo semiautomatico attivato da un sensore ottico.
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Specifiche
  • Descrizione:
    Apparecchiatura costruita e progettata per essere utilizzata in combinazione con preparatori di terreno all’interno di una cappa a flusso laminare nei laboratori che dispensano terreno di coltura DW-MP-TS, per automazione e accelerazione della fase di dispensazione in operazioni ripetitive di volumi medi e grandi; 210×285×200 mm (L×P×A); 2,85 kg; potenza di riscaldamento 50 W; 90 - 250 V, 50/60 Hz