Orders LinkContactUsLinkComponent
Pompa peristaltica aggiuntiva
Pompa peristaltica aggiuntiva
Pompa peristaltica aggiuntiva CAB-2, per applicazioni come la produzione di provette in microbiologia, dove vengono dispensati volumi piccoli o medi a ogni utilizzo
Codice catalogo ESPICAB-2
New Product
Nome del fornitore:   RAYPA
Pompa peristaltica aggiuntiva
Codice catalogo ESPICAB-2
Nome del fornitore:  RAYPA
New Product
Pompa peristaltica aggiuntiva
Pompa peristaltica aggiuntiva
Pompa peristaltica aggiuntiva CAB-2, per applicazioni come la produzione di provette in microbiologia, dove vengono dispensati volumi piccoli o medi a ogni utilizzo
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Questa opzione è ideale per applicazioni che richiedono la dispensazione di volumi piccoli o medi, come la produzione di provette per microbiologia, il riempimento di piastre Petri e altri processi simili.
  • Articoli inclusi: tubo in silicone, testa complementare e tubo a Y
  • Per attivare ogni dispensazione sono disponibili due meccanismi: dispensazione manuale tramite pedale e dispensazione semiautomatica con ritardo
A seconda della combinazione tra dimensione del tubo e numero di pompe peristaltiche installate, la velocità di dispensazione in questa modalità varia tra 7 e 33 ml/s.
 :
 :
 :
 :
 :
 :
Specifiche
  • Descrizione:
    Pompa peristaltica aggiuntiva CAB-2, per applicazioni come la produzione di provette in microbiologia, dove vengono dispensati volumi piccoli o medi a ogni utilizzo