Orders LinkContactUsLinkComponent
Linee di Dispensazione
Linee di Dispensazione
New Product
Nome del fornitore:   RAYPA
Linee di Dispensazione
Nome del fornitore:  RAYPA
New Product
Certificates
Linee di Dispensazione
Linee di Dispensazione
3 varianti
Product Details & Documents
Tubi di dosaggio in silicone aggiuntivi con ugello metallico per dispensazione di terreno sterile.
  • Tubi dosatori in silicone con connessione a pressione e ugello metallico
  • Il terreno sterile viene dispensato tramite ugello sterilizzabile alla fiamma
  • Made of MVQ silicone; heat-resistant up to 200 °C; 60 A hardness
  • Disponibili in diversi diametri
  • Vapore e aria pressurizzata consentono facile pulizia delle linee prima, durante e dopo l’uso
  • Tutti i modelli sono autoclavabili, ma l’autoclave dopo ogni uso non è necessaria grazie al programma di pulizia a vapore integrato
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine: Le linee di dispensazione possono essere personalizzate regolando la lunghezza o aggiungendo modifiche in base ai requisiti di produzione del cliente.
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Disponibilità
    Price
  • ESPITUB-DOSIF-8
    Set aggiuntivo di linee di dispensazione TUB-DOSIF-8, con set extra per evitare interruzione della dispensazione in caso di contaminazione, pulizia o rottura; lunghezza 2 m; Ø int. 8 mm, Ø est. 11,2 mm
    Set aggiuntivo di linee di dispensazione TUB-DOSIF-8, con set extra per evitare interruzione della dispensazione in caso di contaminazione, pulizia o rottura; lunghezza 2 m; Ø int. 8 mm, Ø est. 11,2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • ESPITUB-DOSIF-3.2
    Set aggiuntivi di linee di dispensazione, TUB-DOSIF-3,2, set extra per evitare interruzioni in caso di contaminazione, pulizia o rottura; lunghezza 2 m; Ø int. 3,2 mm, Ø est. 6,4 mm
    Set aggiuntivi di linee di dispensazione, TUB-DOSIF-3,2, set extra per evitare interruzioni in caso di contaminazione, pulizia o rottura; lunghezza 2 m; Ø int. 3,2 mm, Ø est. 6,4 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    New Product
    New Product
  • ESPITUB-DOSIF-4
    Set aggiuntivi di linee di dispensazione, TUB-DOSIF-4, set extra per evitare interruzioni in caso di contaminazione, pulizia o rottura; lunghezza 2 m; Ø int. 4 mm, Ø est. 7,2 mm
    Set aggiuntivi di linee di dispensazione, TUB-DOSIF-4, set extra per evitare interruzioni in caso di contaminazione, pulizia o rottura; lunghezza 2 m; Ø int. 4 mm, Ø est. 7,2 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    New Product
    New Product