Stampante esterna a matrice di punti per preparatori di terreno
Product Details & Documents
Consente una stampa rapida su carta dei risultati più rilevanti da ciascun ciclo di sterilizzazione eseguito nei preparatori di terreno.
Stampante ad impatto esterna con connessione RS-232
- Impostazioni di stampa e recupero dei biglietti gestiti dalla schermata dell'autoclave
- Cadenza di stampa selezionabile: da 10 a 240 s
- Stampa i dati chiave del ciclo: nome del programma, evoluzione della temperatura, data, ora e messaggi di errore
- I materiali di consumo di carta e nastro possono essere sostituiti dall'utente
- Modalità a risparmio energetico
La stampante a matrice di punti esterna fornisce la documentazione fisica di ogni ciclo di sterilizzazione, programma di stampa e numeri di ciclo, temperatura, pressione, data, ora e messaggi di errore. Dalla schermata dell'autoclave è possibile selezionare due modalità di stampa: stampa semplificata alla fine del ciclo o stampa estesa durante il ciclo con monitoraggio dettagliato dei parametri.
Consigliato per situazioni in cui non è possibile utilizzare software per PC e per migliorare la tracciabilità degli esperimenti o dei processi di produzione.
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione: Richiede un adattamento speciale di fabbrica.
Specifiche
- Descrizione:Stampante a matrice di punti esterna, ITS-MP; qualità di stampa 8 punti/mm, risoluzione 169 dpi
- L×P×A:155×240×135 mm
- Per:Automazione e accelerazione della fase di dispensazione in operazioni ripetitive di volumi medi e grandi
- Cat. No.:ESPIITS-MP