Stampante termica incorporata
Consente una stampa rapida su carta dei risultati più rilevanti da ciascun ciclo di sterilizzazione eseguito nei preparatori di terreno.
Posizione integrata nel pannello di controllo frontale dell’autoclave
- Impostazioni di stampa e recupero dei biglietti gestiti dalla schermata dell'autoclave
- Cadenza di stampa selezionabile: da 10 a 240 s
- Stampa i dati chiave del ciclo: nome del programma, evoluzione della temperatura, data, ora e messaggi di errore
- Il materiale di consumo cartaceo può essere sostituito dall'utente
- Modalità a risparmio energetico
La stampante a matrice di punti esterna fornisce la documentazione fisica di ogni ciclo di sterilizzazione, programma di stampa e numeri di ciclo, temperatura, pressione, data, ora e messaggi di errore. Dalla schermata dell'autoclave è possibile selezionare due modalità di stampa: stampa semplificata alla fine del ciclo o stampa estesa durante il ciclo con monitoraggio dettagliato dei parametri.
Consigliato per situazioni in cui non è possibile utilizzare software per PC e per migliorare la tracciabilità degli esperimenti o dei processi di produzione.
:
:
:
:
:
: Installazione in fabbrica richiesta.
- Descrizione:Stampante termica incorporata per preparatori di terreno IT/MP, consente la documentazione fisica dei risultati dei cicli di sterilizzazione; 85×85 mm (L×H); qualità di stampa 8 punti/mm, risoluzione 203 dpi