Adattatore per sonda esterna
Adattatore esterno che fornisce accesso a una sonda esterna CAP-MP (Ø 3 - 5 mm), per processi di validazione continua.
Catalog # ESPICAP-MP
Supplier: RAYPA
Jump to:
Product Details & Documents
Consente l’accesso di una sonda esterna per ottenere una lettura della temperatura dal terreno di coltura, indipendentemente dalla lettura effettuata dalla sonda flessibile dell’apparecchiatura.
Il porto si trova sulla porta del preparatore di terreno
- La sonda di temperatura TP-VAL-MP, compatibile con questo porto, è disponibile su richiesta
- L’adattatore per sonda esterna è composto da tre parti: pressacavo in acciaio inox, prolunga cilindrica in ottone cromato e tappo in polipropilene GL-32
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
- Descrizione:Adattatore esterno che fornisce accesso a una sonda esterna CAP-MP (Ø 3 - 5 mm), per processi di validazione continua.