Set di validazione e qualificazione
Consentono di ottenere una lettura indipendente della temperatura del terreno di coltura, separata da quella raccolta dalla sonda flessibile dell’apparecchiatura. Essenziale per la calibrazione e/o qualificazione dei preparatori di terreno.
Consigliati per distributori o fornitori di servizi specializzati in attrezzature di sterilizzazione
Ideali per clienti con un proprio team tecnico responsabile della qualificazione e manutenzione nel corso dell’intera vita utile dell’apparecchiatura
Nel processo di validazione, è fondamentale disporre di opzioni che garantiscano la corretta calibrazione e qualificazione dell’apparecchiatura. A tal fine, offriamo due kit specifici per soddisfare queste esigenze: set di calibrazione e set di qualificazione.
Set di calibrazione: La calibrazione dei preparatori di terreno può essere eseguita con il set TP-VAL-MP, consentendo la regolazione delle sonde di temperatura dell’apparecchiatura per garantire misurazioni accurate rispetto a uno standard noto. Ciò garantisce che l’apparecchiatura operi entro i limiti di temperatura specificati.
Set di qualificazione: Per garantire che i preparatori di terreno funzionino secondo le specifiche di progettazione, offriamo tre set di qualificazione specializzati in base al modello selezionato: TP-VAL-MP-20, TP-VAL-MP-40/60 e TP-VAL-MP-80/100. Questo processo include verifica e documentazione che certificano che l’attrezzatura soddisfi gli standard tecnici e prestazionali previsti. È adatto per eseguire sia la Qualification di Installazione (IQ) sia la Qualification Operativa (OQ).
:
:
: Per utilizzare il set di calibrazione, è necessario acquistare l’accessorio CAP-MP per l’adattatore di sonda esterna.
:
:
:
- Descrizione:Set di calibrazione compatibile con i preparatori di terreno Classic line e Top line TP-VAL-MP, per la regolazione delle sonde di temperatura dell’apparecchiatura e garantire misurazioni accurate rispetto a uno standard noto
- Seq:1