Software, SW7000
Product Details & Documents
Permette la visualizzazione, la documentazione e la stampa dei processi eseguiti nelle autoclavi serie AE-DRY, AES, AHS-DRY e AHS-N.
Include cavo RS-232, chiavetta USB con software e adattatore da RS-232 a USB
- Analisi dei dati in tempo reale e post-ciclo
Software di comunicazione tra l'apparecchiatura e il PC per la visualizzazione e la registrazione in tempo reale o la visualizzazione dopo ogni ciclo. I cicli possono anche essere stampati o esportati in Excel. Collegamento al PC tramite RS-232. I dati possono anche essere esportati direttamente su una chiavetta USB.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifiche
- Descrizione:Software di comunicazione tra l'apparecchiatura e il PC, SW7000
- Per:Visualizzazione e registrazione in tempo reale o revisione post-ciclo