Sistemi di pompa analogica a velocità variabile Masterflex® L/S®
Informazioni su questo articolo
Non perdere il controllo delle tue applicazioni di misurazione: il display digitale ti garantisce un controllo preciso.
- ABS plastic and aluminum housing
-
Accurate and repeatable settings with three-digit LED display of rpm
- Pump fluid in either direction with reversible motor - perfect for purging tubing
- Choose multichannel systems for synchronous flow from all channels
- Maximise processes in a minimal footprint by stacking splash-resistant, IP 33-rated drives
- Two ways to control speed, direction, and start/stop - use either the membrane keypad or remote-control capabilities
Questi azionamenti a console a velocità variabile di precisione L/S® offrono un controllo preciso della velocità pari a ±0,25% per una regolazione accurata del flusso. L'ampio display LED e gli indicatori LED confermano a colpo d'occhio i giri al minuto e la direzione del motore. I sistemi di pompaggio completi includono tutto il necessario per iniziare a pompare.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
10 varianti
Product Details & Documents
Non perdere il controllo delle tue applicazioni di misurazione: il display digitale ti garantisce un controllo preciso.
- ABS plastic and aluminum housing
-
Accurate and repeatable settings with three-digit LED display of rpm
- Pump fluid in either direction with reversible motor - perfect for purging tubing
- Choose multichannel systems for synchronous flow from all channels
- Maximise processes in a minimal footprint by stacking splash-resistant, IP 33-rated drives
- Two ways to control speed, direction, and start/stop - use either the membrane keypad or remote-control capabilities
Questi azionamenti a console a velocità variabile di precisione L/S® offrono un controllo preciso della velocità pari a ±0,25% per una regolazione accurata del flusso. L'ampio display LED e gli indicatori LED confermano a colpo d'occhio i giri al minuto e la direzione del motore. I sistemi di pompaggio completi includono tutto il necessario per iniziare a pompare.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- MFLX77926-20-EU
- MFLX77917-00-EU
- MFLX77917-10-EU
- MFLX77917-20-EU
- MFLX77917-30-EU
- MFLX77926-20-CH
- MFLX77917-00-CH
- MFLX77917-10-CH
- MFLX77917-20-CH
- MFLX77917-30-CH
- Modello:
- 77926-20
- 77917-00
- 77917-10
- 77917-20
- 77917-30
- 77926-20
- 77917-00
- 77917-10
- 77917-20
- 77917-30
- N. di canali:
- 4
- 1
- 1
- 1
- 1
- 4
- 1
- 1
- 1
- 1
- Numero di rulli:
- 6
- 3
- 3
- 3
- 3
- 6
- 3
- 3
- 3
- 3
- Tipo di controllo:
- Variable-Speed Digital
- Variable-Speed Digital
- Variable-Speed Digital
- Variable-Speed Digital
- Variable-Speed Digital
- Variable-Speed Digital
- Variable-Speed Digital
- Variable-Speed Digital
- Variable-Speed Digital
- Variable-Speed Digital
- Materiale alloggiamento:
- ABS plastic and aluminium
- ABS plastic and aluminium
- ABS plastic and aluminium
- ABS plastic and aluminium
- ABS plastic and aluminium
- ABS plastic and aluminium
- ABS plastic and aluminium
- ABS plastic and aluminium
- ABS plastic and aluminium
- ABS plastic and aluminium
- Min. flow rate per channel:
- 0,47 ml/min
- 4,8 ml/min
- 17 ml/min
- 4,8 ml/min
- 17 ml/min
- 0,47 ml/min
- 4,8 ml/min
- 17 ml/min
- 4,8 ml/min
- 17 ml/min
- Max. flow rate per channel:
- 47 ml/min
- 480 ml/min
- 1700 ml/min
- 480 ml/min
- 1700 ml/min
- 47 ml/min
- 480 ml/min
- 1700 ml/min
- 480 ml/min
- 1700 ml/min
- Portata di flusso min.:
- 0,47 ml/min
- —
- —
- 4,8 ml/min
- 17 ml/min
- 0,47 ml/min
- —
- —
- 4,8 ml/min
- 17 ml/min
- Drive IP rating:
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- IP 33
- Accuratezza:
- ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
- Antigoccia:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Connesso cloud:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Digital dispensing:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Gruppo motore:
- 07527-30 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 100 rpm)
- 07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
- 07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
- 07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
- 07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
- 07527-30 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 100 rpm)
- 07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
- 07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
- 07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
- 07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)
- Ciclo di funzionamento:
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Continuous
- Min. RPM:
- 1 rpm
- 6 rpm
- 6 rpm
- 6 rpm
- 6 rpm
- 1 rpm
- 6 rpm
- 6 rpm
- 6 rpm
- 6 rpm
- Open-head sensor:
- No
- No
- No
- Yes
- Yes
- No
- No
- No
- Yes
- Yes
- Potenza:
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Remote I/O:
- 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
- 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
- 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
- 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
- 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
- 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
- 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
- 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
- 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
- 4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closure
- Reversible motor:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Tubo:
- Masterflex® L/S® 16 tube set, pk of 8
- Masterflex® L/S® 16, 10'
- Masterflex® L/S® 24, 10'
- Masterflex® L/S® 16, 10'
- Masterflex® L/S® 24, 10'
- Masterflex® L/S® 16 tube set, pk of 8
- Masterflex® L/S® 16, 10'
- Masterflex® L/S® 24, 10'
- Masterflex® L/S® 16, 10'
- Masterflex® L/S® 24, 10'
- Tubing sizes accepted:
- L/S® two-stop tube sets: L/S® 13, 14, 16
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- L/S® 15, 24, 35, 36
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- L/S® 15, 24, 35, 36
- L/S® two-stop tube sets: L/S® 13, 14, 16
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- L/S® 15, 24, 35, 36
- L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
- L/S® 15, 24, 35, 36
- Washdown capable:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Corrente:
- 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
- Frequenza:
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- 50/60 Hz
- Tensione:
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- 90 - 260 VAC
- Garanzia:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Massima velocità del flussoTesta pompaAltezzaLunghezzaDisponibilitàPrice
- MFLX77926-20-EUL/S® Precision Variable-Speed Pump with Multichannel Pump Head for Precision Tubing, 4-Channel; 90 - 260 VACL/S® Precision Variable-Speed Pump with Multichannel Pump Head for Precision Tubing, 4-Channel; 90 - 260 VAC188 ml/min07535-04 (L/S® 4-channel pump head)215,9 mm (8,5")349 mm (13,74")Log in per disponibilità1 * 1 STSFr. 3’960.00Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.MFLX77926-20-EUModello77926-20N. di canali4Numero di rulli6Tipo di controlloVariable-Speed DigitalMateriale alloggiamentoABS plastic and aluminiumMin. flow rate per channel0,47 ml/minMax. flow rate per channel47 ml/minPortata di flusso min.0,47 ml/minDrive IP ratingIP 33Accuratezza±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)AntigocciaNoConnesso cloudNoDigital dispensingNoGruppo motore07527-30 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 100 rpm)Ciclo di funzionamentoContinuousMin. RPM1 rpmOpen-head sensorNoPotenza90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 VPump seriesL/SRemote I/O4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closureReversible motorYesTuboMasterflex® L/S® 16 tube set, pk of 8Tubing sizes acceptedL/S® two-stop tube sets: L/S® 13, 14, 16Washdown capableNoCorrente1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 VFrequenza50/60 HzTensione90 - 260 VACGaranzia2 yearsNew Product - MFLX77917-00-EUL/S® Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II Pump Head for Precision Tubing; 90 - 260 VACL/S® Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II Pump Head for Precision Tubing; 90 - 260 VAC480 ml/min77200-60 (L/S® Easy-Load® II pump head)215,9 mm (8,5")352,6 mm (13,88")Log in per disponibilità1 * 1 STSFr. 3’200.00Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.MFLX77917-00-EUModello77917-00N. di canali1Numero di rulli3Tipo di controlloVariable-Speed DigitalMateriale alloggiamentoABS plastic and aluminiumMin. flow rate per channel4,8 ml/minMax. flow rate per channel480 ml/minPortata di flusso min.—Drive IP ratingIP 33Accuratezza±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)AntigocciaNoConnesso cloudNoDigital dispensingNoGruppo motore07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)Ciclo di funzionamentoContinuousMin. RPM6 rpmOpen-head sensorNoPotenza90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 VPump seriesL/SRemote I/O4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closureReversible motorYesTuboMasterflex® L/S® 16, 10'Tubing sizes acceptedL/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18Washdown capableNoCorrente1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 VFrequenza50/60 HzTensione90 - 260 VACGaranzia2 yearsNew Product - MFLX77917-10-EUL/S®Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Precision Tubing; 90 - 260 VACL/S®Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Precision Tubing; 90 - 260 VAC1700 ml/min77200-62 (L/S® Easy-Load® II pump head)215,9 mm (8,5")339,9 mm (13,38")Log in per disponibilità1 * 1 STSFr. 3’200.00Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.MFLX77917-10-EUModello77917-10N. di canali1Numero di rulli3Tipo di controlloVariable-Speed DigitalMateriale alloggiamentoABS plastic and aluminiumMin. flow rate per channel17 ml/minMax. flow rate per channel1700 ml/minPortata di flusso min.—Drive IP ratingIP 33Accuratezza±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)AntigocciaNoConnesso cloudNoDigital dispensingNoGruppo motore07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)Ciclo di funzionamentoContinuousMin. RPM6 rpmOpen-head sensorNoPotenza90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 VPump seriesL/SRemote I/O4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closureReversible motorYesTuboMasterflex® L/S® 24, 10'Tubing sizes acceptedL/S® 15, 24, 35, 36Washdown capableNoCorrente1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 VFrequenza50/60 HzTensione90 - 260 VACGaranzia2 yearsNew Product - MFLX77917-20-EUL/S® Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II OHS Pump Head for Precision Tubing; 90 - 260 VACL/S® Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II OHS Pump Head for Precision Tubing; 90 - 260 VAC480 ml/min77200-30 (L/S® Easy-Load® II OHS pump head)215,9 mm (8,5")352,6 mm (13,88")Log in per disponibilità1 * 1 STSFr. 3’350.00Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.MFLX77917-20-EUModello77917-20N. di canali1Numero di rulli3Tipo di controlloVariable-Speed DigitalMateriale alloggiamentoABS plastic and aluminiumMin. flow rate per channel4,8 ml/minMax. flow rate per channel480 ml/minPortata di flusso min.4,8 ml/minDrive IP ratingIP 33Accuratezza±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)AntigocciaNoConnesso cloudNoDigital dispensingNoGruppo motore07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)Ciclo di funzionamentoContinuousMin. RPM6 rpmOpen-head sensorYesPotenza90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 VPump seriesL/SRemote I/O4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closureReversible motorYesTuboMasterflex® L/S® 16, 10'Tubing sizes acceptedL/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18Washdown capableNoCorrente1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 VFrequenza50/60 HzTensione90 - 260 VACGaranzia2 yearsNew Product - MFLX77917-30-EUL/S® Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II OHS Pump Head for High-Performance Precision Tubing; 90 - 260 VACL/S® Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II OHS Pump Head for High-Performance Precision Tubing; 90 - 260 VAC1700 ml/min77200-32 (L/S® Easy-Load® II OHS pump head)215,9 mm (8,5")339,9 mm (13,38")Log in per disponibilità1 * 1 STSFr. 3’350.00Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.MFLX77917-30-EUModello77917-30N. di canali1Numero di rulli3Tipo di controlloVariable-Speed DigitalMateriale alloggiamentoABS plastic and aluminiumMin. flow rate per channel17 ml/minMax. flow rate per channel1700 ml/minPortata di flusso min.17 ml/minDrive IP ratingIP 33Accuratezza±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)AntigocciaNoConnesso cloudNoDigital dispensingNoGruppo motore07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)Ciclo di funzionamentoContinuousMin. RPM6 rpmOpen-head sensorYesPotenza90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 VPump seriesL/SRemote I/O4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closureReversible motorYesTuboMasterflex® L/S® 24, 10'Tubing sizes acceptedL/S® 15, 24, 35, 36Washdown capableNoCorrente1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 VFrequenza50/60 HzTensione90 - 260 VACGaranzia2 yearsNew Product - MFLX77926-20-CHL/S® Precision Variable-Speed Pump with Multichannel Pump Head for Precision Tubing, 4-Channel; 90 - 260 VACL/S® Precision Variable-Speed Pump with Multichannel Pump Head for Precision Tubing, 4-Channel; 90 - 260 VAC188 ml/min07535-04 (L/S® 4-channel pump head)215,9 mm (8,5")349 mm (13,74")Log in per disponibilità1 * 1 STSFr. 3’960.00Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.MFLX77926-20-CHModello77926-20N. di canali4Numero di rulli6Tipo di controlloVariable-Speed DigitalMateriale alloggiamentoABS plastic and aluminiumMin. flow rate per channel0,47 ml/minMax. flow rate per channel47 ml/minPortata di flusso min.0,47 ml/minDrive IP ratingIP 33Accuratezza±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)AntigocciaNoConnesso cloudNoDigital dispensingNoGruppo motore07527-30 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 100 rpm)Ciclo di funzionamentoContinuousMin. RPM1 rpmOpen-head sensorNoPotenza90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 VPump seriesL/SRemote I/O4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closureReversible motorYesTuboMasterflex® L/S® 16 tube set, pk of 8Tubing sizes acceptedL/S® two-stop tube sets: L/S® 13, 14, 16Washdown capableNoCorrente1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 VFrequenza50/60 HzTensione90 - 260 VACGaranzia2 yearsNew Product - MFLX77917-00-CHL/S® Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II Pump Head for Precision Tubing; 90 - 260 VACL/S® Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II Pump Head for Precision Tubing; 90 - 260 VAC480 ml/min77200-60 (L/S® Easy-Load® II pump head)215,9 mm (8,5")352,6 mm (13,88")Log in per disponibilità1 * 1 STSFr. 3’200.00Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.MFLX77917-00-CHModello77917-00N. di canali1Numero di rulli3Tipo di controlloVariable-Speed DigitalMateriale alloggiamentoABS plastic and aluminiumMin. flow rate per channel4,8 ml/minMax. flow rate per channel480 ml/minPortata di flusso min.—Drive IP ratingIP 33Accuratezza±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)AntigocciaNoConnesso cloudNoDigital dispensingNoGruppo motore07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)Ciclo di funzionamentoContinuousMin. RPM6 rpmOpen-head sensorNoPotenza90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 VPump seriesL/SRemote I/O4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closureReversible motorYesTuboMasterflex® L/S® 16, 10'Tubing sizes acceptedL/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18Washdown capableNoCorrente1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 VFrequenza50/60 HzTensione90 - 260 VACGaranzia2 yearsNew Product - MFLX77917-10-CHL/S®Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Precision Tubing; 90 - 260 VACL/S®Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Precision Tubing; 90 - 260 VAC1700 ml/min77200-62 (L/S® Easy-Load® II pump head)215,9 mm (8,5")339,9 mm (13,38")Log in per disponibilità1 * 1 STSFr. 3’200.00Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.MFLX77917-10-CHModello77917-10N. di canali1Numero di rulli3Tipo di controlloVariable-Speed DigitalMateriale alloggiamentoABS plastic and aluminiumMin. flow rate per channel17 ml/minMax. flow rate per channel1700 ml/minPortata di flusso min.—Drive IP ratingIP 33Accuratezza±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)AntigocciaNoConnesso cloudNoDigital dispensingNoGruppo motore07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)Ciclo di funzionamentoContinuousMin. RPM6 rpmOpen-head sensorNoPotenza90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 VPump seriesL/SRemote I/O4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closureReversible motorYesTuboMasterflex® L/S® 24, 10'Tubing sizes acceptedL/S® 15, 24, 35, 36Washdown capableNoCorrente1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 VFrequenza50/60 HzTensione90 - 260 VACGaranzia2 yearsNew Product - MFLX77917-20-CHL/S® Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II OHS Pump Head for Precision Tubing; 90 - 260 VACL/S® Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II OHS Pump Head for Precision Tubing; 90 - 260 VAC480 ml/min77200-30 (L/S® Easy-Load® II OHS pump head)215,9 mm (8,5")352,6 mm (13,88")Log in per disponibilità1 * 1 STSFr. 3’350.00Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.MFLX77917-20-CHModello77917-20N. di canali1Numero di rulli3Tipo di controlloVariable-Speed DigitalMateriale alloggiamentoABS plastic and aluminiumMin. flow rate per channel4,8 ml/minMax. flow rate per channel480 ml/minPortata di flusso min.4,8 ml/minDrive IP ratingIP 33Accuratezza±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)AntigocciaNoConnesso cloudNoDigital dispensingNoGruppo motore07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)Ciclo di funzionamentoContinuousMin. RPM6 rpmOpen-head sensorYesPotenza90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 VPump seriesL/SRemote I/O4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closureReversible motorYesTuboMasterflex® L/S® 16, 10'Tubing sizes acceptedL/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18Washdown capableNoCorrente1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 VFrequenza50/60 HzTensione90 - 260 VACGaranzia2 yearsNew Product - MFLX77917-30-CHL/S® Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II OHS Pump Head for High-Performance Precision Tubing; 90 - 260 VACL/S® Precision Variable-Speed Pump with Easy-Load® II OHS Pump Head for High-Performance Precision Tubing; 90 - 260 VAC1700 ml/min77200-32 (L/S® Easy-Load® II OHS pump head)215,9 mm (8,5")339,9 mm (13,38")Log in per disponibilità1 * 1 STSFr. 3’350.00Specifiche:New Product
More
Specifications
Cat. No.MFLX77917-30-CHModello77917-30N. di canali1Numero di rulli3Tipo di controlloVariable-Speed DigitalMateriale alloggiamentoABS plastic and aluminiumMin. flow rate per channel17 ml/minMax. flow rate per channel1700 ml/minPortata di flusso min.17 ml/minDrive IP ratingIP 33Accuratezza±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)AntigocciaNoConnesso cloudNoDigital dispensingNoGruppo motore07527-10 (L/S® Variable-Speed Drive with Remote I/O, 600 rpm)Ciclo di funzionamentoContinuousMin. RPM6 rpmOpen-head sensorYesPotenza90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 VPump seriesL/SRemote I/O4 - 20 mA, 0 - 10 V, start/stop and direction via contact closureReversible motorYesTuboMasterflex® L/S® 24, 10'Tubing sizes acceptedL/S® 15, 24, 35, 36Washdown capableNoCorrente1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 VFrequenza50/60 HzTensione90 - 260 VACGaranzia2 yearsNew Product